PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
Invitrogen™

PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets

La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares, tales como elMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
003002100 pastillas
Número de catálogo 003002
Precio (MXN)
2,479.79
Each
Cantidad:
100 pastillas
Precio (MXN)
2,479.79
Each
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares, tales como el lavado de células/tejido durante la inmunohistoquímica (IHQ), la inmunocitoquímica (ICQ), el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio. Cada pastilla de PBS se debe disolver en 100 ml de agua destilada. Este tampón contiene 10 mM de fosfato y 150 mM de cloruro sódico con un pH de 7,3 a 7,5.
 
NOTA: Estas pastillas no son estériles y, por lo tanto, no deben utilizarse para el cultivo celular o células vivas sin filtrarlas por un filtro de 0,2 µM.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialSolución salina tamponada con fosfato
Almacenamiento recomendadoAlmacenar a temperatura ambiente.
Forma físicaTableta
Cantidad100 pastillas
Tipo de soluciónSolución salina tamponada con fosfato
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Are your PBS products tested for endotoxin levels?

Our PBS, pH 7.2 and PBS, pH 7.4 products are tested for endotoxin and the endotoxin levels are shown on the Certificate of Analysis (CoA) for the particular lot number of the product.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products sterile and suitable for cell culture?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625), which is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. However, it is not sterile and hence is not cell culture-grade.

All our other PBS products (Cat. Nos. 70011xxx, 10010xxx, 70013xxx, 20012xxx) are filter-sterilized using a 0.1 µm filter and are cell culture grade (ready to use directly on cells). However, they are not tested for nuclease activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products DNase- and RNase-free?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625) that is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. Our other PBS products are made with distilled water and are filter-sterilized, but are not tested for RNase and DNase activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.