Search
![]() | SlowFade® 褪色防止用封入剤は、光褪色を抑え、蛍光ラベル化したターゲット分子のシグナルを解析のために保持します。SlowFade® 褪色防止用封入剤は、時間をかけて硬化しないため、サンプルを即時に観察することが可能です。SlowFade® 試薬は、短期間の保存(3~4週間)を目的とした試薬ですので、長時間経過後にはサンプルが劣化する可能性があります。SlowFade® 褪色防止用封入剤の主な利点:
|
SlowFade® Gold 褪色防止用封入剤は、全ての市販褪色防止用封入剤の性能を上回っていますが、その理由は可視スペクトル全域にわたってシグナルを保持し、初期蛍光シグナルの消光が殆どまたは全く観察されないためです。
SlowFade® Diamond 褪色防止用封入剤は、Alexa Fluor® 色素を使用してSlowFade® Gold 試薬が実現する全てのパフォーマンスを提供し、さらに従来の色素および蛍光タンパク質に対する褪色防止効果も実現します。
SlowFade® Diamond 試薬は、可視スペクトル全域において褪色防止効果を提供する、優れた褪色防止用封入剤です。
最高のパフォーマンスのために、SlowFade® Diamond 試薬は低温保存してください。
60秒間の経時解析からは、SlowFade® 褪色防止用封入剤によって光褪色に対する優れた抵抗性が示された。
固定したHeLa 細胞を蛍光色素標識ファロイジン で染色し、SlowFade® Diamond, SlowFade® Gold または50% PBS/グリセロール中にマウントした。画像の取得は、12秒間隔で、20倍の対物レンズを使用して、一般的な100ワット水銀アーク灯からの連続照射を用いて行った。
Photobleaching resistance for fluorescent dyes and proteins with SlowFade® reagents.
光褪色防止効果は、LSM 710 (Zeiss) 共焦点顕微鏡により定量した。HeLa細胞またはU2OS 細胞を、標準的なICC プロトコルに沿って染色し、マウントした。3視野内の5領域を、1ピクセル当たり1.58 μs のドウェルタイムを使用して、50倍でスキャンした。励起波長および強度は、測定する蛍光色素に対して至適化した。
SlowFade® 試薬は優れたアンチフェードおよびマウント剤であり、可視スペクトル全域にわたる褪色防止効果を提供し、蛍光シグナルの初期消光の低下を示します。さらに、FITC 等の従来の色素およびGFP 等の蛍光タンパク質に対する褪色防止効果も提供します。標準的な実験における、市販の軟質マウント褪色防止用封入剤との比較においては、SlowFade® マウント剤が、共焦点および明視野アプリケーションのいずれにおいても他の製品より優れた性能を示しました。
SlowFade® Gold | SlowFade® Diamond | VECTASHIELD® 封入剤 | ||
| 蛍光色素 |
励起/発光(nm)
|
光褪色*に対する抵抗性
| ||
|---|---|---|---|---|
| Hoechst® |
350/461
|
100%
|
100%
|
90%
|
| DAPI |
345/455
|
90%
|
90%
|
90%
|
| BODIPY® FL |
505/513
|
90%
| 100% |
90%
|
| Alexa Fluor® 488 |
495/519
|
80%
|
100%
|
90%
|
| GFP |
488/510
|
50%
|
90%
|
90%
|
| フルオレセイン |
494/518
|
90%
|
90%
|
90%
|
| Cy®3 |
550/570
|
80%
| 80% |
70%
|
| Alexa Fluor® 546 |
556/575
|
100%
| 100%
|
100%
|
| テトラメチルローダミン |
555/580
|
80%
| 100%
|
70%
|
| Alexa Fluor® 555 |
555/565
|
90%
|
90%
|
90%
|
| Alexa Fluor® 568 |
578/603
|
80%
|
90%
|
90%
|
| Texas Red® |
595/615
|
90%
| 100%
|
90%
|
| Alexa Fluor® 594 |
590/617
|
90%
|
100%
|
90%
|
| TO-PRO®-3 |
642/661
|
80%
| 100%
|
100%
|
| Alexa Fluor® 647 |
652/668
|
90%
|
100%
|
0%
|
| Cy®5 |
650/670
|
100%
| 100%
|
90%
|
| *光褪色の程度は、蛍光イメージングアプリケーションにおける典型的な実験系を表すために、明視野暴露および共焦点スキャンデータの組合せから作成されています。 VECTASHIELDは、カリフォルニア州バーリンゲームのVector Laboratories社の登録商標です。 HoechstはHoechst, GmbHの商標です。 Cyは、英国のGE Healthcare 社の商標です。 | ||||
| さらなる簡便性と、低温保存に伴う環境負荷低減のために、当社の褪色防止剤試薬は、ドロッパーボトルでご提供しており、一部の製品は室温での保存が可能です。さらに、これらの試薬には、アジ化ナトリウムの含有量を低下させた組成が使用されていますので、暴露による環境および健康被害のリスクが低減されています。 |
| 詳しい情報 | リサーチツール |