Product Image
Invitrogen™

pcDNA™3.1/nV5-DEST Mammalian Expression Vector

Para adaptarse a todas sus necesidades de expresión, Invitrogen ofrece vectores de destino Gateway™ de vanguardia de destino para laMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
12290010
también denominado 12290-010
6 μg
Número de catálogo 12290010
también denominado 12290-010
Precio (MXN)
-
Cantidad:
6 μg
Para adaptarse a todas sus necesidades de expresión, Invitrogen ofrece vectores de destino Gateway™ de vanguardia de destino para la expresión en célula de E. coli, insecto, levadura o mamífero, así como para la producción de proteína nativa o proteínas de fusión N o C-terminal. Los vectores de destino Gateway™ tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon Ultimate™ RF. La siguiente tabla enumera la amplia gama de vectores de destino disponibles.

Materiales adicionales necesarios, disponibles por separado: Clon de entrada Gateway™, mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ y tampón de reacción.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
HendiduraSitio de reconocimiento de proteasas TEV
Sistema constitutivo o inducibleConstitutivo
Tipo de entregaTransfección
Para utilizar con (aplicación)Expresión constitutiva
Tipo de productoVector de expresión de mamíferos
Cantidad6 μg
Agente de selección (eucariótico)Geneticin™ (G-418)
VectorpDEST, pcDNA
Método de clonaciónGateway
Línea de productosGateway, pcDNA
PromotorCMV
Etiqueta de proteínaEtiqueta de epítopo V5
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.

Preguntas frecuentes

I performed stable selection but my antibiotic-resistant clones do not express my gene of interest. What could have gone wrong?

Here are possible causes and solutions:

Detection method may not be appropriate or sensitive enough:
- We recommend optimizing the detection protocol or finding more sensitive methods. If the protein is being detected by Coomassie/silver staining, we recommend doing a western blot for increased sensitivity. The presence of endogenous proteins in the lysate may obscure the protein of interest in a Coomassie/silver stain. If available, we recommend using a positive control for the western blot.
- Insufficient number of clones screened: Screen at least 20 clones.
- Inappropriate antibiotic concentration used for stable selection: Make sure the antibiotic kill curve was performed correctly. Since the potency of a given antibiotic depends upon cell type, serum, medium, and culture technique, the dose must be determined each time a stable selection is performed. Even the stable cell lines we offer may be more or less sensitive to the dose we recommend if the medium or serum is significantly different.
- Expression of gene product (even low level) may not be compatible with growth of the cell line: Use an inducible expression system.
- Negative clones may result from preferential linearization at a vector site critical for expression of the gene of interest: Linearize the vector at a site that is not critical for expression, such as within the bacterial resistance marker.

I used a mammalian expression vector but do not get any expression of my protein. Can you help me troubleshoot?

Here are possible causes and solutions:

- Try the control expression that is included in the kit
Possible detection problem:

- Detection of expressed protein may not be possible in a transient transfection, since the transfection efficiency may be too low for detection by methods that assess the entire transfected population. We recommend optimizing the transfection efficiency, doing stable selection, or using methods that permit examination of individual cells. You can also increase the level of expression by changing the promoter or cell type.
- Expression within the cell may be too low for the chosen detection method. We recommend optimizing the detection protocol or finding more sensitive methods. If the protein is being detected by Coomassie/silver staining, we recommend doing a western blot for increased sensitivity. The presence of endogenous proteins in the lysate may obscure the protein of interest in a Coomassie/silver stain. If available, we recommend using a positive control for the western blot. Protein might be degraded or truncated: Check on a Northern. Possible time-course issue: Since the expression of a protein over time will depend upon the nature of the protein, we always recommend doing a time course for expression. A pilot time-course assay will help to determine the optimal window for expression. Possible cloning issues: Verify clones by restriction digestion and/or sequencing.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

I am using a mammalian expression vector that has the neomycin resistance gene. Can I use neomycin for stable selection in mammalian cells?

No; neomycin is toxic to mammalian cells. We recommend using Geneticin (a.k.a. G418 Sulfate), as it is a less toxic and very effective alternative for selection in mammalian cells.

Is it okay if my construct has an ATG that is upstream of the ATG in my gene of interest? Will it interfere with translation of my gene?

Translation initiation will occur at the first ATG encountered by the ribosome, although in the absence of a Kozak sequence, initiation will be relatively weak. Any insert downstream would express a fusion protein if it is in frame with this initial ATG, but levels of expressed protein are predicted to be low if there is a non-Kozak consensus sequence. If the vector contains a non-Kozak consensus ATG, we recommend that you clone your gene upstream of that ATG and include a Kozak sequence for optimal expression.

What is the difference between pcDNA3.1 vectors and the pcDNA3.3-TOPO vector?

pcDNA3.1 vectors contain the core CMV promoter that is truncated before the start of transcription, whereas the pcDNA 3.3-TOPO vector has the 672 bp native CMV promoter. This native CMV promoter allows high-level gene expression with two- to five-fold higher protein yields compared to other expression vectors. pcDNA3.1 vectors are available in restriction, TOPO, and Gateway cloning versions and as untagged and epitope-tagged versions, whereas the pcDNA3.3-TOPO vector is a TOPO TA-adapted, untagged vector that can be used to express native proteins without extraneous amino acids, and is hence ideal for antibody production and structural biology.