Conjugado HisProbe™-HRP
Thermo Scientific™

Conjugado HisProbe™-HRP

Thermo Scientific HisProbe-HRP es un derivado activado por níquel (Ni2+) de la peroxidasa de rábano (HRP) que permite la detecciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
151652 mg
Número de catálogo 15165
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 mg
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific HisProbe-HRP es un derivado activado por níquel (Ni2+) de la peroxidasa de rábano (HRP) que permite la detección directa a base de IMAC de proteínas etiquetadas con His y otras proteínas ricas en histidina en inmunotransferencias y microplacas.

Características del conjugado HisProbe-HRP:

• Rápido: la detección rápida de la etiqueta His se consigue mediante una incubación de sonda de un solo paso, que elimina la necesidad de llevar a cabo un largo protocolo de reacción de anticuerpos primarios y secundarios de dos pasos.
• Económico: elimina la necesidad de comprar costosos anticuerpos primarios/secundarios, por lo que resulta considerablemente menos costoso que los anticuerpos anti-6xHis-tag.
• Alta especificidad: HisProbe-HRP puede reconocer las etiquetas His que son independientes de las etiquetas adyacentes.
• Menos impedimentos estéricos: HisProbe-HRP es más pequeño que los anticuerpos y detecta las proteínas de fusión etiquetadas con His que a menudo son indetectables cuando se usan algunos anticuerpos antietiqueta His.

A diferencia de los anticuerpos anti-6xHis, HisProbe-HRP puede reconocer las etiquetas de polihistidina independientes de las etiquetas adyacentes. El ligando activo en HisProbe-HRP es un quelante de tridentato que permite que Ni2+ se enlace en forma activa para la interacción y detección posteriores de las moléculas objetivo. El quelante activo tiene una capacidad de unión similar al ácido iminodiacético (IDA) cuando se utiliza para la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC). El kit Thermo Scientific SuperSignal West HisProbe incluye tampones de bloqueo y sustrato quimioluminiscente para la detección de Western blot sensible mediante el conjugado HisProbe-HRP.

Productos relacionados
Kit SuperSignal™ West HisProbe
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónConjugado Pierce HisProbe-HRP
ReactividadTodas las especies
Método de detecciónQuimioluminiscente
FormularioSólido
Línea de productosHisProbe
Tipo de productoConjugado de HRP
Cantidad2 mg
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.