Peroxidasa de rábano (HRP)-estreptavidina de alta sensibilidad Pierce™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Peroxidasa de rábano (HRP)-estreptavidina de alta sensibilidad Pierce™

Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP de 0,5 ml es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugadaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
211300,5 mL
211325 mL
Número de catálogo 21130
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0,5 mL
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP de 0,5 ml es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.

Características de High Sensitivity Streptavidin-HRP de 0,5 ml:

• Alta sensibilidad: detecta bajos niveles de objetivo sin fondo; obtenga altas relaciones señal-ruido
• Uso rentable: utilice menos conjugado en aplicaciones Western Blotting y ELISA con excelentes resultados
• Flexible: compatible con los sustratos de peroxidasa quimioluminiscentes, fluorescentes y colorimétricos típicos
• Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar, por lo que no hay que esperar para que se descongele y no hay necesidad de alícuota

Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP satisface las demandas de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western Blotting. El conjugado es apto para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos. Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento conveniente a 4 °C durante al menos un año.

Nuestros conjugados HRP de alta sensibilidad superan a la competencia en detección de objetivos, intensidad de señal y relaciones señal-ruido. Los experimentos indican que la estreptavidina-HRP de alta sensibilidad puede diluirse de 8 a 10 veces más que los conjugados de HRP tradicionales, y aun así producir resultados similares.

Productos relacionados
Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP, prediluido

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
ConcentraciónDe 1,0 a 1,1 mg/ml
Método de detecciónColorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente
Para utilizar con (aplicación)Western blotting, ELISA
Cantidad0,5 mL
EspecificidadBiotina
Molécula dianaBiotina
ConjugadoHRP
FormularioLíquido
Línea de productosPierce
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a 4 °C durante al menos un año.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Host cell cytotoxicity and cytoskeleton disruption by CerADPr, an ADP-ribosyltransferase of Bacillus cereus G9241.
Authors:Simon NC, Vergis JM, Ebrahimi AV, Ventura CL, O'Brien AD, Barbieri JT
Journal:Biochemistry
PubMed ID:22934824
'Bacillus cereus G9241 was isolated from a welder suffering from an anthrax-like inhalation illness. B. cereus G9241 encodes two megaplasmids, pBCXO1 and pBC210, which are analogous to the toxin- and capsule-encoding virulence plasmids of Bacillus anthracis. Protein modeling predicted that the pBC210 LF homologue contained an ADP-ribosyltransferase (ADPr) domain. This ... More