GeneAmp&trade; 10X PCR Gold Buffer &amp; MgCl<sub>2</sub>
Applied Biosystems™

GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2

El tampón Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold está formulado para proporcionar una activación flexible y eficiente de ADN polimerasaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen
43798742 x 75 mL
43068986 x 1,5 mL
Número de catálogo 4379874
Precio (MXN)
-
Volumen:
2 x 75 mL
Pedido a granel o personalizado
El tampón Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold está formulado para proporcionar una activación flexible y eficiente de ADN polimerasa AmpliTaq Gold, lo que resulta en una amplificación de PCR robusta y altamente específica.

La fuerza iónica y el pH del tampón GeneAmp 10X PCR Gold se han optimizado para proporcionar una temperatura de activación y un intervalo de tiempo más amplios cuando se utilizan junto con ADN polimerasa AmpliTaq Gold.

El tampón GeneAmp 10X PCR Gold no tiene iones de magnesio ni gelatina. Se proporciona una solución independiente de MgCl2 . Al utilizarse juntos, el tampón GeneAmp 10X PCR Gold y la solución de MgCI2 ofrecen más versatilidad en la optimización de la concentración de iones de magnesio para lograr una amplificación de PCR óptima con cualquier conjunto específico de cebadores y molde de ADN.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
FormatoKit
PolimerasaADN polimerasa AmpliTaq Gold
Tipo de productoTampón de PCR Gold 10X
Cantidad2 x 75 mL
Condiciones de envíoHielo húmedo
Volumen2 x 75 mL
Concentración10X
Para utilizar con (aplicación)Standard PCR
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 2 x 75 ml tampón de PCR GeneAmp Gold 10X
• 2 x 75 ml 25 mm MgCl2

Almacénese entre -15 y -25 °C.