Columnas de centrifugado Pierce™ - Tapón de rosca
Thermo Scientific™

Columnas de centrifugado Pierce™ - Tapón de rosca

Las columnas de centrifugación con tapón de rosca Thermo Scientific Pierce son herramientas prácticas para manipular pequeños volúmenes de soportesMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
6970525 columnas
Número de catálogo 69705
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 columnas
Las columnas de centrifugación con tapón de rosca Thermo Scientific Pierce son herramientas prácticas para manipular pequeños volúmenes de soportes de afinidad (de 20 a 400 µl) para la purificación de proteínas.

Características de las columnas de centrifugación con tapón de rosca:

• Adaptable: los adaptadores Luer-Lok incluidos permiten que estas columnas se utilicen para purificaciones mediante jeringa
• Volumen de columna: 900 µl
• Volumen de resina: de 20 a 400 µl
• Tipo de filtro: filtro de polietileno con tamaño de poro de ∼ 10 µm
• Tapa: Tapones de rosca con junta tórica
• Opciones de frita: incluidas opciones de frita pequeña y grande para diferentes tamaños de muestras

Solo tiene que añadir la resina de afinidad y la muestra a una de las columnas de centrifugación, luego utilizar una microcentrífuga para eliminar eficazmente los contaminantes y eluir su muestra purificada sin perder ninguna resina en el proceso. Las columnas de centrifugación le permiten purificar por afinidad más proteínas en menos tiempo.

Aplicaciones:
• Purificación por afinidad o cromatografía por afinidad
• Inmunosupresión
• Inmunoprecipitación (IP)
• Coinmunoprecipitación (co-IP)

Productos relacionados
Cubetas de centrifugación con filtro de papel Pierce™
Cubetas de centrifugación con filtro de acetato Pierce™
Columnas de centrifugación con tapón a presión Pierce™
Columnas de microcentrífuga Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de columnaColumna vacía, filtro de polietileno
DescripciónColumnas de centrifugación Pierce - Tapón de rosca
FormatoMicrocentrífuga, columna de centrifugación
Cantidad25 columnas
Línea de productosPierce
TipoColumna de centrifugación
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente.