RNA-Seq용 RiboMinus™ Plant Kit는 식물 종에서 리보솜 RNA의 선택적 제거를 통해 transcriptome을 분리하고 전체 transcriptome을 증식시키는 완전한 솔루션입니다. 이 키트는자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호
수량
A1083808
8 Preps (10 μg⁄prep)
카탈로그 번호 A1083808
제품 가격(KRW)
1,211,000
Each
수량:
8 Preps (10 μg⁄prep)
제품 가격(KRW)
1,211,000
Each
RNA-Seq용 RiboMinus™ Plant Kit는 식물 종에서 리보솜 RNA의 선택적 제거를 통해 transcriptome을 분리하고 전체 transcriptome을 증식시키는 완전한 솔루션입니다. 이 키트는 식물에서 리보솜 RNA 제거를 향상시키는데 중요한 chloroplast rRNA를 표적으로 하는 추가 plastid depletion probe를 제공합니다(RNA-Seq용 RiboMinus™ Eukaryote Kit에서는 제공되지 않음). RNA-Seq용 RiboMinus™ Plant Kit는 식물종에서 리보솜 RNA를 제거하는데 필요한 모든 성분이 들어있습니다. 이번 개선으로 많은 식물종에서 주요 rRNA 피크를 최대 99.8%까지 제거할 수 있습니다. RNA-Seq용 RiboMinus™ Plant Kit는 밀, 옥수수, 쌀, 보리, 대두, 사탕수수, 수수, 감자, 카사바, 아라비도프시스, 토마토, 담배, 포플러, 협과, 이끼 등에 권장됩니다. 추가 식물 종은 Invitrogen에 연락하여 생물정보학적으로 평가할 수 있습니다.
인간, 마우스, 식물 외 다른 것으로 작업하시나요? 사용 종과 염기서열에 대해 본사에 문의하세요. 검증하고자 하는 ribosone 염기서열에 대해 간단히 FASTA 염기서열을 *.txt 파일에 작성하고 제목을 '(여러분의 실험 유기체)에 대한 RiboMinus'로 해주십시오. 여러분의 RiboMinus™ rRNA depletion에 맞는 probe를 찾도록 도와드리겠습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
• Ribominus™ Plant Probe, 88 μL • Hybridization Buffer, 11 mL • Rnase Free Water, 13.2 mL • RiboMinus™ Capture Beads, 6 mL • User Manual
자주 묻는 질문(FAQ)
What type of plant samples can be used with the RiboMinus Plant Kit for RNA-Seq?
Plants that can be used with the RiboMinus Plant kit for RNA-Seq include: wheat, maize, rice, barley, soybean, sugar cane, sorghum, potato, cassava, Arabidopsis, tomato, tobacoo, poplar, legume, and moss.