Product Image
Invitrogen™

Multi-Copy Pichia-Expressionskit

Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält die Vektoren pPIC3.5K, pPIC9K und pAO815 für die Produktion und Auswahl von Pichia-Stämmen, die mehr alsWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
K1750011 Kit
Katalognummer K175001
Preis (EUR)
2.472,30
Exklusiv online
3.015,00
Ersparnis 542,70 (18%)
Each
Menge:
1 Kit
Preis (EUR)
2.472,30
Exklusiv online
3.015,00
Ersparnis 542,70 (18%)
Each
Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält die Vektoren pPIC3.5K, pPIC9K und pAO815 für die Produktion und Auswahl von Pichia-Stämmen, die mehr als eine Kopie des zu untersuchenden Gens enthalten. In vielen Fällen hat eine erhöhte Kopienzahl zu erhöhten Expressionswerten geführt.

pPIC9K und pPIC3.5K
Die Vektoren pPIC9K und pPIC3.5K tragen das Gen für die Kanamycin-Resistenz, das in Pichia eine Resistenz gegen Geneticin™-Reagenz verleiht. Die spontane Erzeugung mehrerer Insertionsereignisse kann durch Resistenz gegen erhöhte Geneticin™-Reagenzien identifiziert werden. Pichia Transformanten werden auf Histidin-mangelndem Medium ausgewählt und auf ihre Resistenz gegen Geneticin™-Reagenz untersucht. Die Fähigkeit, in hohen Konzentrationen von Geneticin™ zu wachsen, deutet darauf hin, dass mehrere Kopien der Kanamycin-Resistenzgenen und Gene von Interesse in das Genom (1) integriert sind. Der pPIC9K-Vektor leitet die Sekretion exprimierter Proteine, während aus pPIC3.5K exprimierte Proteine intrazellulär bleiben.

pAO815
pAO815 ist ein Pichia-Expressionsvektor, der entwickelt wurde, um mehrere Kopien eines Gens in einen einzigen Vektor zu klonen. Der Vektor enthält einen Bgl II-Stelle vor dem 5´ AOX1 -Gen und einer einzigartigen BamH I-Stelle hinter dem 3´ AOX1-Transkriptionsabschlusssignal (TT-Signal). Vier Schritte sind erforderlich, um mehrere Kopien des zu Gens von Interesse zu erzeugen:
1. Das Gen wird in der einzigartigen EcoR I-Stelle im Vektor geklont.
2. Das Konstrukt wird mit BamH I und Bgl II verdaut, um die “Expressionskassette” freizugeben, die den AOX1-Promotor, das Gen von Interesse und 3´ AOX1 TT enthält.
3. Koncatemere der Expressionskassette werden durch Ligation In-vitro erzeugt.
4. Die Mehrfachkopien werden wieder in den pAO815-Vektor eingefügt und in Pichia umgewandelt.

Diese Vektoren sind auch separat erhältlich
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Bakterielle AntibiotikaresistenzAmpicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
Bakterien- oder HefenstammKM71
KlonierungsmethodeRestriktionsenzym/MCS
ExpressionsmechanismusZellbasierte Expression
ExpressionssystemHefe
Zur Verwendung mit (Anwendung)Proteinexpression
ProdukttypExpressionskit
ProteinmarkierungNicht markiert
Menge1 Kit
Selektionsmittel (eukaryotisch)Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR)
ZelltypHefezellen
FormatKit
PromoterAOX1
SpeziesP. pastoris
VectorpPIC
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält je 20 µg pPIC3.5K-, pPIC9K- und pAO815-Vektoren, Pichia pastoris-Stämme GS115 (his4), KM71 (arg4 his4 aox1::ARG4), Kontrollstamm GS115 Albumin, Kontrollstamm GS115 β-gal, Spheroplast Transformationskit und je 2 µg 5´ AOX1, 3´ AOX1 und α-Faktor Sequenzierungsprimere. Die Vektoren pP1C9K, pPIC3.5K und pAO815 sind auch separat erhältlich.

Lagern Sie Vektoren und Primer bei -20 °C. Stämme bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

When selecting for blasticidin-resistant transformants in the X-33 strain using pPIC6/pPIC6α vectors, why do I get large and small colonies on YPD plates containing 300 µg/ml blasticidin?

Generally, large colonies represent transformants containing pPIC6/pPIC6α integrants, while small colonies represent transformants containing pPIC6/pPIC6α non-integrants. These non-integrants have transduced the pPIC6/pPIC6α plasmid, and therefore, exhibit a low level of blasticidin resistance in the initial selection process. Upon subsequent screening, these non-integrant transformants do not retain blasticidin resistance.

When choosing a blasticidin-resistant transformant for your expression studies, we recommend that you pick blasticidin-resistant colonies from the initial transformation plate and streak them on a second YPD plate containing the appropriate concentration of blasticidin. Select transformants that remain blasticidin-resistant for further studies.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

My transformation is not working. Do you have any suggestions?

Here are some suggestinos:

- Make sure that you have harvested cells during log-phase growth (OD <1.0 generally).
- If electroporation is being used, see the electroporator manual for suggested conditions. Vary electroporation parameters if necessary.
- Use more DNA.
- Use freshly made competent cells.
- If the LiCl transformation method is being used, try boiling the carrier DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

My spheroplasting of Pichia worked twice, but hasn't worked since. The OD of the culture simply does not drop.

Here are some things to consider:

- If the OD of cells that are used is too high, they will not spheroplast. Do not overgrow cells.
- Do not use old cells and make sure that they are in log phase of growth.
- Make sure to mix zymolyase well before using. Zymolyase is more of a suspension than a solution.
- Make the PEG solution fresh each time and check the pH.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

What are the different kinds of media used for culturing Pichia pastoris and S. cerevisiae?

Following are the rich and minimal media used for culturing Pichia pastoris and S. cerevisiae:

Rich Media:
S. cerevisiae and Pichia pastoris
YPD (YEPD): yeast extract, peptone, and dextrose
YPDS: yeast extract, peptone, dextrose, and sorbitol

Pichia pastoris only
BMGY: buffered glycerol-complex medium
BMMY: buffered methanol-complex medium

Minimal Media (also known as drop-out media):
S. cerevisiae
SC (SD): Synthetic complete (YNB, dextrose (or raffinose or galactose), and amino acids)

Pichia pastoris
MGY: minimal glycerol medium
MD: minimal dextrose
MM: minimal methanol
BMGH: buffered minimal glycerol
BMMH: buffered minimal methanol

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

Is there a recommended protocol for fermentation using constitutive expression vectors such as pGAPZ?

Use the following high cell density protocol for pGAP clones. Feed carbon until the desired density is reached (300 to 400 g/L wet cell weight (WCW)). If the protein is well-behaved in the fermenter, increase to 300-400 g/L WCW as with methanol inducible clones. These densities can be reached in less than 48 hours of fermentation. We have fermented constitutive expressers on glycerol using these protocols with good results. Some modifications to the Fermentation Basal Salts Medium that you might want to make are:

1) Substitute 2% dextrose for the 4% glycerol in the batch medium.
2) Substitute 40% dextrose for the 50% glycerol in the fed-batch medium.
3) Feed the 40% dextrose at 12 mL/L/hr (Jim Cregg has published data on expression using several carbon sources as substrates; dextrose gave the highest levels of expression).
4) Yeast extract and peptone may be added to the medium for protein stability.

One warning: If you are working with His- strains, they remain His- after transformation with pGAPZ. Fermentation in minimal medium will require addition of histidine to the fermenter.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

Zitierungen und Referenzen (2)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Screening procedure for Pichia pastoris clones containing multiple copy gene inserts [In Process Citation]
Authors:Fairlie WD, Russell PK, Zhang HP, Breit SN
Journal:Biotechniques
PubMed ID:10376135
Heteropentameric cholera toxin B subunit chimeric molecules genetically fused to a vaccine antigen induce systemic and mucosal immune responses: a potential new strategy to target recombinant vaccine antigens to mucosal immune systems.
Authors:Harakuni T, Sugawa H, Komesu A, Tadano M, Arakawa T,
Journal:Infect Immun
PubMed ID:16113283
Noninvasive mucosal vaccines are attractive alternatives to parenteral vaccines. Although the conjugation of vaccine antigens with the B subunit of cholera toxin (CTB) is one of the most promising strategies for vaccine delivery to mucosal immune systems, the molecule cannot tolerate large-protein fusion, as it severely impairs pentamerization and loses ... More