電極コーティング量の新しい分析手法
より高性能でより安全な電池を競争力のあるコストで製造するには、電池メーカーは電極負荷の均一性に対する高い要求レベルを満たす必要があります。Thermo Scientific LInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターはマスプロフィロメトリーの新しい分析技術を活用して、電極の品質保証を大幅に向上させます。この装置は、優れた分解能と精度により電極の端から端までのコーティングプロファイルをミリ秒単位で測定することで、電極全体を検査して、各電極パッチ、ストライプ、またはロールの完全なトレーサビリティを提供します。LInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターは、これまでは届かなかったレベルの情報と知見を提供し、移行時間とスクラップを最小限に抑えるために必要な、柔軟に対応できる生産管理を可能にしながら、品質と生産量を最大化します。
電極負荷均一性分析におけるブレークスルー – 100%のカバレッジ
Linspector Battery Roll
装置の特長
100%のエリアの電極質量負荷検査
LInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターは、100%のエリアの質量負荷分布分析を提供する初の装置で、電池メーカーがスクラップ率を低減し、市場投入までの時間を短縮し、プロセスの理解と製品性能を向上させるのに役立ちます。
研究開発から大量生産まで
次世代バッテリーの開発のために豊富なデータが必要な場合でも、大量生産のためのプロセス能力を向上させる必要がある場合でも、LInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターは、電極全体の分析においてこれまで達成できなかったレベルの分解能と精度を提供します。
リアルタイムの高分解能データ
LInspector Edge Proソフトウエアは、コーティング均一性検査の実施、管理、およびデータの視覚化を容易にします。従来のゲージで得られるスポット測定に代わる高解像度コーティング画像により、従来の1,000倍以上のデータを得られるため、信頼性が向上します。
最大限の稼働時間を実現するための包括的サービス
設計が堅牢であるため、信頼性、保守性、およびメンテナンスおいて先行しています。定期的なメンテナンスから常駐エンジニアまで、さまざまな要件をサポートする包括的なサービスにより、24時間365日の生産の要求をサポートします。
電極製造のためのインライン計測ソリューション
電極コーティング、セパレーターフィルム、またはカレンダー仕上げ電極の正確な測定が必要な場合には、Thermo Scientificのインライン測定および制御ソリューションは理想的な選択肢です。安全で信頼性の高い高性能電池の効率的な製造をサポートします。
LInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターの紹介
ラーニングコンテンツ、パンフレット、アプリケーションノート、および動画にアクセスして、新しいLInspector Edgeインラインマスプロフィロメーターを使用した電極質量負荷解析の詳細をご確認ください。
サービスおよび製品の入手可能性は国によって異なる場合があります。また、適用される規制要件も異なります。ご利用になれるサービスおよび製品については、セールス担当者にお問い合わせください。