Search
Descubra el analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL5. Al funcionar con tecnología de fluorescencia de rayos X, el Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero, compacto y potente de que se dispone para la determinación de elementos*. Como parte de la familia de productos Niton líderes del sector, el analizador Niton XL5 ofrece una velocidad, un rendimiento y una productividad inigualables y nunca antes vistos en un analizador XRF portátil.
Solicite una demostración y hable con un miembro de nuestro equipo para obtener más información sobre el analizador Niton XL5.
El analizador Niton XL5 incorpora un tubo de rayos X de 5 W (el analizador disponible más potente) para generar resultados de calidad en el laboratorio. Diseñado de forma específica para proporcionar análisis superiores, el analizar Niton XL5 optimiza la geometría entre la fuente de rayos X y la muestra para garantizar la obtención de los límites más bajos de detección (LOD). Y eso no es todo, el ajuste dinámico de corriente ofrece una sensibilidad óptima, mientras que la calibración inteligente de los parámetros fundamentales corrige los efectos de la matriz de muestras.
Vea y sienta la diferencia que marca el analizador Niton XL5. Con un peso de 1,3 kg (2,8 lb), el Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero y compacto de que se dispone para la determinación de elementos. El tamaño miniaturizado y el diseño ultraligero reducen el cansancio del operador al tiempo que aumentan la productividad. El analizador Niton XL5 presenta una amplia variedad de usos sobre el terreno y permite desbloquear el acceso a los lugares estrechos en los que antes nunca había conseguido penetrar. Alcance sin problemas las esquinas, las juntas y las soldaduras difíciles o estrechas sin apenas esfuerzo.
Al reducir el tiempo de inactividad, podrá lograr más con el analizador Niton XL5. Los tiempos cortos de análisis ayudan a aumentar la producción y el rendimiento de las muestras. Al estar equipado con dos baterías de cambio en caliente, los operadores pueden sustituir con rapidez las baterías agotadas. La pantalla táctil a color e inclinable y las teclas opcionales de dirección facilitan a los usuarios la navegación por los menús, las lecturas de las muestras, etc. Y con la microcámara y la macrocámara del Niton XL5, experimentará una mejor conservación de los registros. La microcámara localiza con precisión la medición exacta, mientras que la macrocámara recopila las imágenes de toda la muestra.
Con el Niton XL5, trabajará de un modo más inteligente, no con más esfuerzo. Nuestra solución de software inteligente y sencilla incorpora una interfaz que el usuario comprenderá con facilidad. Tendrá la opción de personalizar las capturas de los datos y los perfiles de usuario para crear una solución de flujo de trabajo específica para las necesidades de su empresa. Y lo mejor de todo, nuestro analizador XRF con WiFi activado le permitirá transferir y visualizar de manera remota las lecturas de las muestras.
La integridad estructural de las tuberías y los activos de la planta es clave para la seguridad. Con el potente analizador XRF Niton XL5, los operadores pueden realizar la identificación positiva de materiales para analizar (PMI) las tuberías en las que la corrosión acelerada por el flujo o la corrosión sulfúrica son un problema.
La verificación de los materiales para el aseguramiento y el control de la calidad es fundamental para la seguridad de los productos. Con el analizador XRF Niton XL5 fiable, asegúrese de que no se introduce en el proceso de fabricación ninguna aleación de metales incorrecta o que no cumpla las especificaciones.
Para las empresas de reciclaje de metales, la clasificación rápida y precisa de la chatarra es esencial para mejorar tanto la eficacia del flujo de trabajo como la rentabilidad. El robusto analizador XRF Niton XL5 se adapta a los entornos más exigentes mientras que su ligera estructura reduce el cansancio del operador, lo que permite que los usuarios realicen miles de mediciones al día.
Las empresas mineras de éxito son aquellas capaces de identificar y recuperar rápidamente la mayoría de los recursos económicamente viables. Utilice el potente analizador XRF Niton XL5 para recopilar datos geoquímicos precisos y en tiempo real y maximizar la productividad general.
La detección y eliminación de contaminantes medioambientales procedentes de las operaciones industriales y de minería suponen un reto mundial. Utilice el analizador XRF Niton XL5 para recopilar y analizar las muestras in situ a fin de cumplir con los requisitos de evaluación de detección de riesgos.
La presencia de sustancias peligrosas está estrictamente regulada en los productos de consumo. Los productos como los juguetes, los artículos electrónicos, las joyas, las prendas de vestir y otros muchos requieren que los fabricantes sigan programas de diligencia debida. El versátil analizador XRF Niton XL5 permite a los usuarios probar las aleaciones de componentes electrónicos y plásticos.
El desconocimiento, aunque pequeño, del contenido de metales preciosos puede conllevar pérdidas financieras importantes para su empresa. Consiga determinar con extraordinaria precisión el oro, el platino, la plata, el paladio y sus elementos de aleación con el analizador XRF Niton XL5.
La integridad estructural de las tuberías y los activos de la planta es clave para la seguridad. Con el potente analizador XRF Niton XL5, los operadores pueden realizar la identificación positiva de materiales para analizar (PMI) las tuberías en las que la corrosión acelerada por el flujo o la corrosión sulfúrica son un problema.
La verificación de los materiales para el aseguramiento y el control de la calidad es fundamental para la seguridad de los productos. Con el analizador XRF Niton XL5 fiable, asegúrese de que no se introduce en el proceso de fabricación ninguna aleación de metales incorrecta o que no cumpla las especificaciones.
Para las empresas de reciclaje de metales, la clasificación rápida y precisa de la chatarra es esencial para mejorar tanto la eficacia del flujo de trabajo como la rentabilidad. El robusto analizador XRF Niton XL5 se adapta a los entornos más exigentes mientras que su ligera estructura reduce el cansancio del operador, lo que permite que los usuarios realicen miles de mediciones al día.
Las empresas mineras de éxito son aquellas capaces de identificar y recuperar rápidamente la mayoría de los recursos económicamente viables. Utilice el potente analizador XRF Niton XL5 para recopilar datos geoquímicos precisos y en tiempo real y maximizar la productividad general.
La detección y eliminación de contaminantes medioambientales procedentes de las operaciones industriales y de minería suponen un reto mundial. Utilice el analizador XRF Niton XL5 para recopilar y analizar las muestras in situ a fin de cumplir con los requisitos de evaluación de detección de riesgos.
La presencia de sustancias peligrosas está estrictamente regulada en los productos de consumo. Los productos como los juguetes, los artículos electrónicos, las joyas, las prendas de vestir y otros muchos requieren que los fabricantes sigan programas de diligencia debida. El versátil analizador XRF Niton XL5 permite a los usuarios probar las aleaciones de componentes electrónicos y plásticos.
El desconocimiento, aunque pequeño, del contenido de metales preciosos puede conllevar pérdidas financieras importantes para su empresa. Consiga determinar con extraordinaria precisión el oro, el platino, la plata, el paladio y sus elementos de aleación con el analizador XRF Niton XL5.
* El analizador XRF Niton XL5 pesa 1,3 kg (2,8 lb). El Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero y compacto que saca partido a la tecnología de rayos X.