Analizador de azufre en línea SOLA iQ
Thermo Scientific™
Analizador de azufre en línea SOLA iQ
Determine el contenido total de azufre en muestras de fase líquida o gaseosa con el analizador de azufre en línea Thermo Scientific™ SOLA iQ.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de producto
SOLAIQAnalizador de azufre en línea SOLA iQ
Número de catálogo SOLAIQ
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Analizador de azufre en línea SOLA iQ
Determine la concentración total de azufre en muestras de fase líquida o gaseosa para garantizar la optimización de los procesos, maximizar la rentabilidad y mantener la conformidad normativa con el analizador de azufre en línea Thermo Scientific™ SOLA iQ. Gracias a la exclusiva tecnología de fluorescencia ultravioleta pulsada (PUVF) y al sistema pirólisis de eficacia probada, el analizador SOLA iQ se basa en el éxito de la gama SOLA II de analizadores de azufre total, con miles de unidades para medir la concentración total de azufre instaladas en las principales empresas de petróleo y gas del mundo.
El analizador de azufre en línea SOLA iQ sustituye el tedioso y costoso proceso de muestreo en los laboratorios para medir la concentración total de azufre en productos refinados como la gasolina, el gasóleo, el queroseno o los carburorreactores, así como muchas muestras de gases de proceso, como el gas natural, el gas natural licuado o el gas de síntesis. El analizador SOLA iQ puede adaptarse en línea a los estándares ASTM D5453, D6313, D6222 e ISO 20846.
Características
  • Intervalos de medición entre 2 ppm y 100 %.
  • Límites de detección muy precisos de hasta 25 ppb.
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil en color.
  • No se requiere O2 puro, lo que elimina los riesgos asociados con el uso de oxígeno en un entorno de procesos.
  • Funcionamiento semicontinuo. Los cambios en la concentración de azufre se indican en cada ciclo de inyección.
  • Compensación automática de la densidad para mediciones (peso/peso) de ppm de azufre.
  • Fácil acceso para realizar el mantenimiento y un> 99 % de tiempo de funcionamiento.
  • Control continuo de la intensidad de la luz UV que conserva la calibración durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadNEC clase I, División 2, Grupos B, C y D. T2/T3 y T4 (la clasificación T4 depende de la aplicación)
NEC clase I, División 1, Grupos B, C y D. T2/T3 y T4 (la clasificación T4 depende de la aplicación)
CSA con marca “marca C/US” asociada, Clase I, División 2, Grupos B, C y D. T2/T3 y T4 (la clasificación T4 depende de la aplicación)
CSA con marca “marca C/US” asociada, Clase I, División 1, Grupos B, C y D. T2/T3 y T4 (la clasificación T4 depende de la aplicación)
ATEX Zona 1, Ex px IIC T3
ATEX Zona 2, Ex pz IIC T3, IECEx Zona 1, Ex PX IIC T3
Detalles de comunicaciónSoftware AutoConfig™: acceso protegido de seguridad a todos los parámetros de configuración del analizador y a todos los datos de proceso y diagnóstico. Conéctese con un PC estándar a través de su red de área local. Descargue 30 000 registros de datos (funciones de analizador y proceso); normalmente, hasta 24 horas de registros (configurable por el usuario).
Salidas de corrienteSalidas de relé y digitales
8 salidas de relé con un valor nominal de 6 A a 240 VCA.
8 salidas de relé de estado sólido con un valor nominal de 0,2 A a 120 VCA/VCC.
Fondo (imperial)18 pulg
Fondo (métrico)459 mm
PantallaInterfaz de usuario con pantalla táctil a color de 7" instalada en el panel frontal para acceder a las funciones del analizador y a los datos de diagnóstico, incluidas las concentraciones de azufre, las temperaturas de estufas y hornos, las tensiones del tubo fotomultiplicador y de la lámpara, el caudal del detector y mucho más.
Requisitos eléctricosSe recomienda un circuito de 18 A, 100 VCA-240 VCA, 50/60 Hz; 18 A como máximo durante el ciclo de calentamiento; 7-8 A una vez alcanzadas las temperaturas de funcionamiento.
Altura (imperial)Zone 1: 56 in., Zone 2: 45 in.
Altura (métrico)Zone 1: 1420 mm, Zone 2: 1130 mm
Hertz50/60 Hz
Entradas4 entradas (configurables por el usuario como 4-20 mA o 0-5 V)
LinealidadIntervalos ≥10 ppm: ±2 % de la escala completa, una inyección de muestra por minuto; ±1 % de la escala completa, dos inyecciones de muestra por minuto.
Intervalos ≤10 ppm: ±2 % de la escala completa, dos inyecciones por minuto.
Intervalos de mediciónSOLA iQ Liquid: intervalos de escala completa de 5 ppm a 5 % (analizador de intervalo único o doble).
SOLA iQ Vapor: intervalos de escala completa de 5 ppm a 1 %  (analizador de intervalo único o doble).
SOLA iQ Condensible Vapors (CV): intervalos de escala completa de 5 ppm a 1 %  (analizador de intervalo único o doble).
SOLA iQ Flare: intervalos de escala completa de 10 ppm a 100 %  (analizador de intervalo doble).
SOLA iQ Trace: intervalos de escala completa de 2 ppm a 50 ppm (analizador de intervalo único o doble).
N.º de flujos de procesoControl de flujo simple o múltiple (hasta 4) a través de las salidas neumáticas de SOLA iQ (el hardware selector de flujo debe proporcionarlo el cliente o un tercero).
Salidas4 salidas de 4-20 mA
PrecisiónSOLA iQ Liquid & Vapor: intervalos ≥10 ppm ±2 % de la escala completa, 1 inyección de muestra por minuto; ± 1 % de la escala completa, 2 inyecciones de muestra por minuto.
SOLA iQ Liquid & Vapor: intervalos <10 ppm ±2 % de la escala completa, dos inyecciones de muestra por minuto.
SOLA iQ Flare: 1% de la escala completa, dos inyecciones de muestra por minuto.
SOLA iQ Trace: 1% de la escala completa, dos inyecciones de muestra por minuto.
Tiempo de respuestasemicontinuo, salidas actualizadas cada segundo, normalmente 5-6 minutos hasta el 90% del nuevo valor (según la aplicación).
Conexiones serieRS232 Serial Port
Anchura (imperial)24 pulg
Anchura (métrico)610 mm
Aire de grado ceroMínimo: 3,8 barg, máximo: 6,9 barg, 180-210 l/min (según la aplicación), sin aceite, punto de condensación: -40 °C (-40 °F).
Temperatura ambienteDe 12 °C a 40 °C (de 54 °F a 104 °F)
Límites de detecciónSOLA iQ Liquid, Vapor, CV y Flare: 1,25 % de la escala completa o 125 ppb (lo que sea mayor), definido como 3 veces la desviación estándar en muestras de bajo nivel.
SOLA iQ Trace: 25 ppb, definido como 3 veces la desviación estándar en muestras de bajo nivel.
Tipo de detectorFluorescencia ultravioleta pulsada (PUVF) con pirolizador para la medida de azufre total
Tipo de productoAnalizador de azufre en línea SOLA iQ
Tensión100/240 V
Unit SizeEach
Preguntas frecuentes
In the iQ Series Gas Analyzer instruments, which distributed measurement and control (DMC) modules are serialized?
The serialized DMCs are unique to your analyzer and its configuration. To understand which DMCs are serialized within your instrument, navigate to the “Health Check” menu via the “Settings” button on the home screen or the health check button on the status bar. From the “Health Check” menu, click on “Status and Alarms”. The analyzer's serialized DMCs can be found by clicking on the “Serial Numbers” button.
When will the iQ Series Gas Analyzer instrument platform notify me of a maintenance requirement?
The embedded preventive maintenance schedule provides a warning when an item gets within 2 months of the replacement date. At that time, the line in the schedule will turn yellow and throw a “gear icon” notification to the status bar. The line will change from yellow to red once the item gets within 1 month of the replacement date. The “gear” icon will remain in place unless some activity is done to clear it.
Can I assign a name to the iQ Series Gas Analyzer instrument?
There are a couple of ways to uniquely identify each instrument. The “instrument ID” or Modbus device ID is a user editable, numeric string. The instrument “host name” is a user editable alpha-numeric string for mobile search functionality. The “host name” can be used to access the instrument over TCP/IP but data download file names and reports will only reference the instrument serial number.
Is there a way to obtain the configuration settings for iQ Series Gas Analyzer instruments?
The iQ Series Gas Analyzer instrument configuration settings can be downloaded from the analyzer to a USB memory device.
Do alarms prioritize in the iQ Series Gas Analyzer instruments?
There is no prioritization to the assignment of alarm or maintenance notifications by the iQ Series Gas Analyzer instruments, however, the way that those events generate email notifications is different. Upon power up, the analyzer waits 2 hrs to clear any alarms prior to sending any email notifications. Post start-up sequence, an alarm needs to be active for 5 continuous mins at which time an email notification will be generated and sent. The instrument will reflect an alarm condition on the status bar at any point that the instrument meets those alarm conditions, but an email will not be generated until any single alarm condition has existed for 5 continuous mins. Maintenance notifications generated by either predictive diagnostics or the embedded preventive maintenance schedule behave in the same manner, except that the alert must be active for 24 hrs prior to an email notification being sent.