임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
유형과 증상 일반적인 알레르기의 유형과 증상
알레르기란?
알레르기는 꽃가루나 음식과 같이 보통은 해롭지 않은 물질에 대해 과민하게 반응하는 면역반응입니다. 대부분의 사람들에게 꽃가루나 특정 식품과 같은 물질(알레르기 항원)은 아무런 문제도 일으키지 않습니다. 그러나 알레르기가 있는 사람에서는 면역체계가 이러한 물질을 위협으로 간주하여 적절하지 않은(비정상적인) 반응을 유발합니다.1 수백 가지의 평범한 물질이 알레르기 반응의 유발원이 될 수 있습니다.
알레르기 항원에 노출되고 민감해지면 몸에서 면역글로불린 E(IgE)라고 하는 항체가 만들어집니다. 이후에 같은 알레르기 항원과 다시 접촉하면 알레르기 항원이 IgE 항체에 결합되고 비만 세포가 히스타민 및 다른 화학물질을 방출합니다. 이 반응은 염증을 일으켜서 피부, 위장관, 심혈관계 또는 호흡기에 영향을 주는 경증~중증의 알레르기 증상을 유발합니다.
일반적인 알레르기 증상
일반적이면서 가벼운 알레르기 증상은 다음과 같습니다.4
  • 재채기
  • 눈물
  • 콧물
  • 쌕쌕거림
  • 기침
  • 복통
  • 두드러기
  • 입이나 귀의 가려움
  • 입술, 혀 또는 목이 부어오름
알레르기 항원 유형에 따라 구분한 증상의 전체 목록을 보려면 알레르기 항원 정보 시트를 확인하십시오. 
아나필락시스는 드물지만 심각하며 생명을 위협하는 알레르기 반응입니다. 아나필락시스의 증상은 다음과 같습니다.
·   의식 상실
·   혈압 저하
·   심한 호흡곤란
아나필락시스 증상이 발생하면 즉시 119에 연락해야 합니다.
혈액 검사와 함께 알레르기를 중심으로 환자의 병력을 확인하면 기저 알레르기 항원 유발 요인을 알아내는 데 도움이 될 수 있습니다. 
최대 80%의 알레르기 환자가 두 가지 이상의 알레르기 항원에 감작되기 때문에 알레르기 질환의 증상이 매우 다양하게 나타나고 두 가지 이상의 알레르기가 질환의 원인일 수도 있습니다.5
Frequently Asked Questions
알레르기는 누구에게나 나타날 수 있지만 상대적으로 좀 더 취약한 사람이 있습니다. 여기에는 선천적 요인과 후천적 요인이 모두 관여합니다. 소아의 경우, 알레르기는 어린 시절 어느 시점에서든 최초로 발생할 수 있습니다. 심지어 일부 성인에서는 나이가 든 후에 알레르기가 발생할 수도 있습니다.
알레르기는 시간이 흐름에 따라 변하기 때문에, 많은 사람들에게서 기존의 알레르기가 새로운 알레르기로 발전할 수 있습니다. 우유나 달걀 같은 알레르기항원에 대한 반응은 성장하면서 사라질 수도 있지만 견과류나 어류에 대한 알레르기 반응은 계속되는 되는 경우가 많습니다. 아토피 행진(atopic march)이라고도 불리는 알레르기 행진(Allergy march)은 보통 소아에게서 알레르기 증상이 진행되는 특이적인 방식입니다.6
모든 사람은 알레르기 유발인자의 고유 조합을 갖고 있으며 모든 것들이 명확한 것은 아닙니다. 어떤 사람에게는 두 가지 이상의 알레르기 유발 물질에 동시에 접촉했을 때만 증상이 나타나기도 합니다. 이를 증상 역치라고 합니다. 증상 역치는 여러 알레르기 유발인자에 노출된 경우 알레르기 증상이 나타나기 시작하는 지점입니다. 증상 역치에 대해 자세히 알아보기.
소아의 일반적인 알레르기 증상은 다음과 같습니다.7
소아의 일반적인 알레르기 유발인자는 다음과 같습니다.7
또한, 소아기의 가장 흔한 의학적 문제 중 하나는 중이염이라고도 하는 가운데 귀의 감염입니다. 알레르기 염증은 중이와 유스타키오관의 부기와 울혈을 유발할 수 있으므로, 알레르기가 귀의 감염에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
교차 반응은 신체의 면역체계가 한 가지 물질(예: 꽃가루) 중 단백질과 다른 물질(예: 과일 및 야채)의 단백질을 유사하다고 식별하는 경우에 발생합니다. 즉, 꽃가루 알레르기가 있는 사람이 일부 과일을 먹으면 알레르기와 비슷한 반응을 일으킬 수 있습니다. 교차 반응에 대해 더 자세히 알아보기.
의료 전문가로서 실행 기준과 지침이 필요하십니까?
다음 사항에 대한 임상적 이해를 돕겠습니다.
알레르기 검사 및 관리
알레르기 상태 관리의 핵심은 노출 감소 및/또는 회피를 통해 증상 이면의 원인 인자를 감소시키는 것입니다.
알레르기 유발 요인을 확인하면 다음과 같은 관리에 도움이 됩니다.
  • 알레르기 천식 및 알레르기 비염 관리.
  • 불필요한 약물 사용 방지 및 병원 방문 횟수 감소
  • 최적화된 치료 제공 및 건강의 위험 요소 관리
  • 직장과 학교에서의 결근이나 결석 및 생산성 저하와 관련된 비용 절감
혈액 검사와 함께 알레르기를 중심으로 환자의 병력을 확인하면 기저 알레르기 항원 유발 요인을 알아내는 데 도움이 될 수 있습니다.
알레르기 이해를 위한 도구
알레르기 증상을 추적하고 의사와의 상담을 준비하십시오.
특정 알레르기 항원에 관해 일반적인 증상과 관리 및 완화 방법을 알아보십시오. 
의료 전문가이십니까? 수백 가지 알레르기 항원과 항원 성분 전체에 대한 종합적인 정보를 얻으십시오.
관련 컨텐츠
알레르기에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 다양한 주제 살펴보기.
  1. Pawankar R, Holgate S, Canonica G, at el. World Allergy Organization. White Book on Allergy (WAO). 2011. http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO-White-Book-on-Allergy_web.pdf. Accessed December 2017.
  2. Allen-Ramney F, Schoenwetter W, Weiss T, et al. Sensitization to Common Allergens in Adults with Asthma. JABFP. 2005;(18)5 434-439.
  3. Host A, Halken S. Practical aspects of allergy-testing. Paediatr Respir Rev. 2003; (4) 312-318.
  4. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2015 Nov. 제공: https://www.aafa.org/allergy-symptoms/. Accessed July 2019.
  5. Giorgio Ciprandi, Cristoforo Incorvaia & Franco FratiThe Italian Study Group on Polysensitization (2015) Management of polysensitized patient: from molecular diagnostics to biomolecular immunotherapy, Expert Review of Clinical Immunology, 11:9, 973-976, DOI: 10.1586/1744666X.2015.1062365.
  6. Spergel JM, Paller AS. Atopic dermatitis and the atopic march. J Allergy Clin Immunol. 2003;112 (6 Suppl):S118-27.American College of Allergy, Asthma & Immunology [인터넷]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2021. 제공: https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies/children/.
  7. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2021. 제공: https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies/children.