The miniaturization of semiconductor devices is continuing at an extraordinary rate. In order to accurately develop, characterize, and test these devices, advanced imaging and analysis techniques are needed. From simple, general tasks to advanced failure analysis (FA) techniques that need extremely precise voltage-contrast measurements on complex devices, scanning electron microscopy (SEM) imaging can provide you with a large variety of critical data for your semiconductor manufacturing needs.
For example, higher accelerating voltages are often used to maximize signal and reduce time-to-data. These higher voltages were once acceptable because of the larger structural dimensions found in previous generation devices. However, as feature sizes continue to shrink due to device miniaturization, higher accelerating voltages are no longer appropriate, and lower voltages are necessary to accurately image smaller features. Low kV imaging also allows you to analyze working transistors without impacting their characteristics and helps you resolve layers without interference from the underlying sections. New materials also require low voltage to minimize beam damage.
Thermo Fisher Scientific offers a range of SEM instrumentation, including low-voltage tools ideally suited to analyze the next generation of semiconductor devices. This includes the versatile Thermo Scientific Prisma SEM and Thermo Scientific Quattro SEM, our general-purpose tools available with Thermo Scientific ChemiSEM Technology. We also offer high-quality, and low-kV imaging on the Thermo Scientific Apreo SEM, and high-contrast sub-nanometer imaging on the Thermo Scientific Verios XHR SEM. Please click through to the appropriate product pages below for more information. 
SEM imaging and analysis workflow examples
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desarrollo y trazabilidad de semiconductores
Microscopía electrónica avanzada, haz de iones enfocado y técnicas analíticas asociadas para identificar soluciones viables y métodos de diseño para la fabricación de dispositivos semiconductores de alto rendimiento.
Análisis de fallos de semiconductores
Análisis de fallos de semiconductores
Las estructuras de dispositivos semiconductores cada vez más complejas dan lugar a que existan más ubicaciones en las que se oculten los defectos inducidos por fallos. Nuestros flujos de trabajo de última generación le ayudarán a localizar y caracterizar los sutiles problemas eléctricos que afectan a la producción, al rendimiento y a la fiabilidad.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterización física y química
La demanda continua de los consumidores impulsa la creación de dispositivos electrónicos más pequeños, más rápidos y más baratos. Su producción se basa en instrumentos y flujos de trabajo de alta productividad que generan imágenes, analizan y caracterizan una amplia gama de semiconductores y dispositivos de visualización.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Metrología y rampa de producción
Ofrecemos capacidades analíticas avanzadas para el análisis de defectos, metrología y control de procesos, diseñadas para ayudar a aumentar la productividad y mejorar el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos semiconductores.
Samples
Style Sheet for Komodo Tabs
Products
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
Verios 5 XHR SEM
  • SEM monocroma para resolución de subnanómetros sobre el rango de energía completo de 1 keV a 30 keV
  • Fácil acceso a la energía de recepción de haz, a un nivel tan bajo como 20 eV
  • Excelente estabilidad con fase piezoeléctrica como estándar
Quattro ESEM
  • Tecnología de obtención de imágenes por microscopía electrónica de barrido (SEM) con cañón de emisión de campo (FEG) de alta resolución con versatilidad absoluta y capacidad medioambiental única (ESEM)
  • Consulte la información completa de todas las muestras con obtención de imágenes SE y BSE en cada modo de funcionamiento
Prisma E SEM
  • SEM de nivel básico con excelente calidad de imagen
  • Rápida y sencilla navegación y carga de muestras para varias muestras
  • Compatible con una amplia gama de materiales gracias a los exclusivos modos de vacío
Apreo 2 SEM
  • SEM de alto rendimiento para resolución de subnanómetro o nanómetro completo
  • Detector de retrodispersión de T1 incorporado en la columna para contraste de materiales sensibles de velocidad TV
  • Excelente rendimiento en distancias de trabajo largas (10 mm)
SEM de escritorio Phenom ProX
  • SEM de escritorio de alto rendimiento con detector EDS integrado
  • Resolución de <8 nm (SE) y <10 nm (BSE); aumento de hasta 150.000x
  • Detector SE opcional