4aa3 - 应用/产品/资源/联系方式
DPC 成像
现代电子研究往往依赖于纳米级的电性和磁性特性表征。差相对比 STEM (DPC-STEM) 用于执行此类任务、使您能够对样品中和样品周围磁场的强度和分布进行成像、并直接显示磁性域结构。这项技术如此有价值的是其能够直接对数据存储和电子设备所用的复杂材料进行成像。
差相对比显微镜
DPC-STEM 应用于多个研究领域。在自旋电子学领域、通常需要确定亚微米级阵列磁性材料的微磁场状态。在光电设备中、非中心对称材料中的量子孔会导致可修改这些设备的频带结构的强压电场。这些电子器件和光电材料需要全面了解,而这是 DPC-STEM 所独有的功能。
该技术不仅限于磁性样品。极化材料和薄膜会对电子束产生类似的影响,因为电子束的材料含有固有的电场。DPC-STEM 可以在接口和表面上揭示有关键的电荷分布的关键信息,这可能会导致发现材料物理特性的新方面。
DPC-STEM 采用 (Panther) STEM 四段检测器设计,适用于 Thermo Scientific Talos S/TEM 和 Spectra S/TEM 平台。与 Thermo Scientific Velox 软件结合使用时,这些仪器允许您选择完全集成到用户界面中的实时 DPC 采集。
相关资源
Style Sheet for Komodo Tabs
应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
产品
仪器卡片原件样式表
Spectra 300
  • 获得原子水平的最高分辨率结构和化学信息
  • 30-300 kV 的灵活高张力范围
  • 三个透镜冷凝器系统
Spectra 200
  • 用于 30-200 kV 加速电压的高分辨率和对比度成像
  • 宽间隙极片设计为 5.4 mm 的对称 S-TWIN/X-TWIN 物镜
  • 60 kV-200 kV 范围的亚埃 STEM 成像分辨率
Talos F200X TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和精确的EDS
  • 可提供高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供具有高洁净度的柱内 Super-X G2 EDS
Talos F200C TEM
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
  • 高对比度、高质量 TEM 和 STEM 成像
  • Ceta 16 Mixel CMOS 相机提供了宽视野和高读取速度
Talos F200i TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和灵活的EDS
  • 可使用高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供双EDS,以获得最高的分析产量
Talos F200S TEM
  • 精确的化学成分数据
  • 用于动态显微镜的高性能成像和精确成分分析
  • 配有 Velox 软件、可实现快速、轻松的获取和分析多模态数据
Talos L120C TEM
  • 更高稳定性
  • 4k × 4K Ceta CMOS 相机
  • 25 – 650 k 倍 TEM 放大范围
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
Velox
  • 处理窗口左侧的实验面板。
  • 活细胞定量分析
  • 交互式探测器布局界面用于可重复的实验控制和设置
Avizo 软件
材料科学
  • 支持多数据/多视图、多通道、时间序列、超大数据
  • 先进的多模式 2D/3D 自动配准
  • 伪影消除算法
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们