查找有价值的信息。
您需要对试验进行最优化处理来获得最佳结果。基于此,我们提供了关于常见提示和技巧的详细介绍,以满足您的研究需要。
查看下列相关问题:
Having problems with your experiment?  Visit our
Troubleshooting page
故障排除页面
更多信息请浏览我们的
FAQ数据库 ›
Sequencing Analysis Software 6
该软件已经在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上进行了广泛的测试。尽管有一些迹象表明,该软件能在64位版本的Windows®7 SP1操作系统上正常运行,但64位配置不受官方支持。强烈建议在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上运行该软件。
如果安装在控制仪器的计算机上,则更新时需要使用一台新计算机并且需要同时更新数据采集软件。请点击此处获取 Sequencing Analysis Software 6数据表
Sequencing Analysis Software v.6软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:2 GHz CPU或更高
  • 2 GB内存
  • 1 GB可用硬盘空间
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 4 GB内存
  • 1 GB硬盘空间
操作系统方面,Sequencing Analysis Software 6要求Windows® 7专业版32位补丁包1。请点击此处获取 Sequencing Analysis Software 6数据表
Sequencing Analysis Software 6兼容下列数据文件:
  • 310 PC,数据采集软件v.3.0、3.1
  • 3100系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2.0
  • 3130系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3730系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3500系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2
更多信息请点击此处获取Sequencing Analysis Software 6数据表
Sequencing Analysis Software v.5.4
不可以,Sequencing Analysis Software v.5.4与Windows® 7操作系统不兼容。请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.4数据表
Sequencing Analysis Software v. 5.4软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:2.8 GHz Pentium® IV CPU或更高
  • 1GB内存
  • 40 GB可用硬盘空间
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 2 GB内存
  • 320 GB硬盘空间
  • 操作系统方面,Sequencing Analysis Software v.5.4要求Windows® XP专业版补丁包2或3,或者Windows Vista™(32位企业版)补丁包1。请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.4数据表
Sequencing Analysis Software v.5.4兼容下列数据文件:
310 PC,数据采集软件v.3.0、3.1
3100系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2.0
3130系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
3730系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
3500系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2
更多信息请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.4数据表
Sequencing Analysis Software v.5.3.1
不可以,Sequencing Analysis Software v.5.3.1与Windows® 7操作系统不兼容。请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.3.1数据表
Sequencing Analysis Software v.5.3.1软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:733 MHz Pentium® IV CPU或更高
  • 512 MB内存
  • 5 GB可用硬盘空间
操作系统方面,Sequencing Analysis Software v.5.3.1要求Windows® 2000补丁包3或4,Windows® XP专业版补丁包2或3,或者Windows Vista™(32位企业版)。请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.3.1数据表
Sequencing Analysis Software v.5.3.1兼容下列数据文件:
310 PC,数据采集软件v.3.0
3100系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2.0
3130系列,数据采集软件v.3.0
3730系列,数据采集软件v.3.0
更多信息请点击此处获取Sequencing Analysis Software v.5.3.1数据表
SeqScape® Software v.3
如果您收到关于用户权限不足无法启动低级别驱动的错误信息,很有可能是您并没有以管理员权限(Administrator)在本机登录。请重新启动计算机,将域模式更改为本机模式,然后以管理员身份登录。
右键单击计算机(Computer),并选择属性(Properties)。在系统(System)部分中查看系统类型(System Type),确认是否已安装了32位或64位的Windows® 7专业版操作系统。记录下系统信息,在安装过程中会用到它们。
安装必要的驱动程序:
  1. 打开浏览器,并跳转到https://www.ilok.com/#!home.
  2. 在页面的右侧,可以看到“免费下载许可证支持”链接。
    如果您的计算机安装了32位的Windows® 7专业版,则选择中间选项(“Windows 32位XP,Vista,7,8”)。如果您的计算机安装了64位的Windows® 7专业版,则选择第三个选项(“Windows 64位XP,Vista,7,8”)。
    注意:如果浏览器让您选择打开(Run)或者保存(Save),请选择保存文件。对于Internet Explorer®浏览器,您可以选择文件的保存位置。对于Mozilla Firefox®和 Google Chrome®浏览器,文件默认保存位置是Downloads文件夹。
  3. 运行安装程序。安装完成后,重新启动计算机。
右键单击计算机(Computer),并选择属性(Properties)。在系统(System)部分中查看系统类型(System Type),确认是否已安装了32位或64位的Windows® 7专业版操作系统。记录下系统信息,在安装过程中会用到它们。
安装必要的驱动程序:
  1. 打开浏览器,并跳转到https://www.ilok.com/#!home.
  2. 页面的右侧,可以看到“免费下载许可证支持”链接。
    如果您的计算机安装了32位的Windows® 7专业版,则选择中间选项(“Windows 32位XP,Vista,7,8”)。如果您的计算机安装了64位的Windows® 7专业版,则选择第三个选项(“Windows 64位XP,Vista,7,8”)。
    注意:如果浏览器让您选择打开(Run)或者保存(Save),请选择保存文件。对于Internet Explorer®浏览器,您可以选择文件的保存位置。对于Mozilla Firefox®和 Google Chrome®浏览器,文件默认保存位置是Downloads文件夹。
  3. 运行安装程序。安装完成后,重新启动计算机。
该软件已经在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上进行了广泛的测试。尽管有一些迹象表明,该软件能在64位版本的Windows®7 SP1操作系统上正常运行,但64位配置不受官方支持。强烈建议在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上运行该软件。
如果安装在仪器计算机上,则更新时需要使用一台新计算机并且需要同时更新数据采集软件。请点击此处获取
SeqScape® Software v.3软件的计算机配置要求如下
  • 最低配置:2.0 GHz Intel®处理器或更高
  • 2 GB内存
  • 1 GB可用硬盘空间
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 4 GB内存
  • 1 GB硬盘空间
操作系统方面,SeqScape® Software v.3要求Windows® 7专业版32位补丁包1。请点击此处获取SeqScape® Software v.3数据表
SeqScape® Software v.3兼容下列数据文件:
  • 310 PC,数据采集软件v.3.0、3.1
  • 3100系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2.0
  • 3130系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3730系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3500系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2
  • 3500 Dx系列,数据采集软件v.1.0
更多信息请点击此处获取SeqScape® Software v.3数据表
SeqScape® Software v.2.7
不可以,该软件与Windows® 7操作系统不兼容。请点击此处获取SeqScape® Software v.2.7数据表
SeqScape® Software v.2.7软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:2.8 GHz Pentium® IV CPU或更高
  • 1 GB内存
  • 40GB可用硬盘空间
  •  
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 2 GB内存
  • 320 GB可用硬盘空间
操作系统方面,SeqScape® Software v.2.7要求Windows® XP专业版补丁包2或3,或Windows Vista™(32位企业版)补丁包1。更多详细请点击此处获取SeqScape® Software v.2.7数据表
SeqScape® Software v.2.7兼容下列数据文件:
  • 310 PC,数据采集软件v.3.0、3.1
  • 3100系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2.0
  • 3130系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3730系列,数据采集软件v.3.0、3.1、4
  • 3500系列,数据采集软件v.1.0、1.1、2
请注意,共同安装时需要将3130和3730系列设备上的数据采集软件升级到v.3.1。可能需要进行系统更新。
更多信息请点击此处获取SeqScape® Software v.2.7数据表
Variant Reporter® Software v.2
该软件已经在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上进行了广泛的测试。尽管有一些迹象表明,该软件能在64位版本的Windows®7 SP1操作系统上正常运行,但64位配置不受官方支持。强烈建议在Windows® 7 SP1操作系统(32位版本)上运行该软件。
如果安装在仪器计算机上,则更新时需要使用一台新计算机并且需要同时更新数据采集软件。请点击此处获取Variant Reporter® Software v.2数据表
Variant Reporter® Software v.2软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:2.0 GHz Intel®处理器或更高
  • 2 GB内存
  • 1 GB可用硬盘空间
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 4 GB内存
  • 1 GB硬盘空间
操作系统方面,Variant Reporter® Software v.2要求Windows® XP专业版32位补丁包1。请点击此处获取Variant Reporter® Software v.2数据表
Variant Reporter® Software v.2兼容下列数据文件:
  • 3130系列,数据采集软件5
  • 3730系列,数据采集软件4
  • 3500系列,数据采集软件20
更多信息请点击此处获取Variant Reporter® Software v.2数据表
Variant Reporter® Software v.1.1
不可以,Variant Reporter® Software v.1.1与Windows® 7操作系统不兼容。
请点击此处获取Variant Reporter® Software v.1.1数据表
Variant Reporter® Software v.1.1软件的计算机配置要求如下:
  • 最低配置:2.8 GHz Pentium® IV CPU或更高
  • 512 MB内存
  • 40 GB可用硬盘空间
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
  • 1 GB内存
  • 320 GB硬盘空间
操作系统方面,Variant Reporter® Software v.1.1要求Windows® XP专业版补丁包3,或Windows Vista™(32位企业版)补丁包1。更多详细请点击此处获取Variant Reporter® Software v.1.1数据表
Variant Reporter® Software v.1.1兼容下列数据文件:
  • 310 PC,数据采集软件v.3.1
  • 3130系列,数据采集软件v.3.1
  • 3730系列,数据采集软件v.3.1
  • 3500系列,数据采集软件v.1.0
请注意,ABI PRISM® 310数据需要先在Sequencing Analysis Software中进行预分析,才能导入Variant Reporter®。更多信息请点击此处获取Variant Reporter® v.1.1数据表
需要更多信息?请联系我们›