您在试验中遇到了问题?
我们致力于帮助您取得成功。请浏览我们对常见问题情境的专家建议,让试验重回正轨。
查看下列相关问题:
正在开始试验?请访问我们的
快速入门页面
更多信息请浏览我们的
FAQ数据库 ›
Variant Reporter® 软件
如要导出和备份数据,有如下多种方法可用:
Export(导出):提取选取的Project(项目)、Analysis Parameters(分析参数)以及Reference Data(参考数据),并将它们保存到您选择的位置。您可使用该选项备份数据或将数据发送给支持人员。导出的文件不会从Dashboard(控制面板)中删除,除非手动进行删除。
Archive(存档):仅适用于Project(项目);提取选择的项目,并导入到您选择的位置。Project(项目)随后将从Project Dashboard(项目控制面板)中删除。不能存档Analysis Parameters(分析参数)或Reference Data(参考数据)。
Back-up(备份):将Data Store(数据存储)中的所有信息(Project(项目)、Analysis Parameters(分析参数)和Reference Data(参考数据))复制到选择的文件夹。这是全保存或全不保存选项,无法选择特定文件进行备份。如果希望备份特定文件,请使用Export(导出)选项。
导出Project(项目)、Analysis Parameters(分析参数)和Reference Data(参考数据)
关于导出数据的更多信息可在Variant Reporter帮助内容中使用关键词“导出”查找到。
如要从Dashboard(控制面板)中导出Project(项目)、Analysis Parameters(分析参数)或Reference Data(参考数据):
  1. 打开Dashboard View(见下图),点击希望导出对象所在的选项卡(Project(项目)、Analysis Parameters(分析参数)或Reference Data(参考数据)),然后左键点击文件名进行选择。
  2. 点击  打开Export File(导出文件)对话框。
  3. 选择希望保存文件的位置,然后点击Save(保存)。
如要从Dashboard(控制面板)存档Variant Reporter软件项目:
  1. 打开Dashboard View。
  2. 在Project(项目)选项卡中选择希望存档的项目,然后点击 .
  3. 在Archive Destination(存档目标文件夹)对话框中,设置希望存档项目的文件夹。
  4. 点击OK(确定)。已存档的项目文件将不再显示在Variant Reporter Dashboard(Variant Reporter控制面板)中。
关于存档项目数据的更多信息可在Variant Reporter帮助内容中使用关键词“存档”查找到。
如要备份Data Store(数据存储):
  1. 打开Dashboard View。
  2. 点击 .
  3. 在Browse for Back-up Folder Destination(设置备份目标文件夹)对话框中,选择希望备份数据存储的文件夹,然后点击OK(确定)。您的项目将开始备份。
注意:当前Data Store(数据存储)中所有关联的Projects(项目)、Analysis Parameters(分析参数)和Reference Data(参考数据)都将被复制到您在备份Variant Reporter Data Store(Variant Reporter数据存储)时选择的文件夹。
如要导入数据,有多种方法可用:
关于备份Data Store(数据存储)的更多信息可在Variant Reporter帮助内容中使用关键词“备份”查找到。
  1. 选择希望将数据导入到的Data Store(数据存储)。如要选择Data Store(数据存储):
    1. 点击Dashboard View中Data Store(数据存储)部分的Manage(管理)按钮。
    2. 高亮希望使用的Data Store(数据存储),并点击Change Location(更改位置)进行选择。点击Close(关闭),关闭窗口。
SeqScape® 软件
备份数据可以防止数据丢失,以及/或者将数据发送到技术支持部门进行故障排除。
如要导出Projects(项目)、Project Templates(项目模板)、Reference Data Groups(参考数据组)、Libraries(库)、Analysis Defaults(分析默认值)、Analysis Protocols(分析协议)和Display Settings(显示设置):
  1. 进入Tools(工具)菜单,选择SeqScape Manager。
  2. 点击包含希望备份或导出文件的选项卡。
  3. 选择希望导出的文件。在选择文件时按住Shift键来选择一组文件,或按住Control键来选择多个单独文件。选中后,点击窗口底部的Export(导出)。
  4. 浏览到希望保存文件的位置,并点击Export(导出)来保存文件。(注意:当选择多个文件时,文件名会显示为文件保存目标位置的路径。)
如果您正在进行数据备份,则每个选项卡都应重复步骤2到4,以确保您工作的所有数据都已备份。一旦完成数据备份,将文件保存到选择的媒体存储(CD、DVD、网盘和U盘)。
关于不同的文件类型、导出文件类型及文件包含数据的信息,请参见下表:
如果您正在升级或重新安装软件,您可能希望导入数据。如要导入数据:
  1. 进入Tools(工具)菜单,选择SeqScape Manager。
  2. 点击希望导入数据的选项卡(例如,如果希望导入一个项目,则点击Projects(项目)选项卡)。
  3. 点击Import(导入)按钮,选择希望导入的文件。然后点击Import(导入)。.
点击Import(导入)后,屏幕上将显示进度条。如果文件成功导入,该文件将显示在选项卡列表中。如果文件没能成功导入,则将显示一条错误信息,说明文件未能导入的原因。在下面的示例中,提示原因为数据库中已经存在该项目名。
此时,通过更改项目名或删除冲突项目来纠正错误,并重新导入文件。
需要更多信息?请联系我们 ›