MF-FP-Laboratory-Online-Analysis-470x200
Optimieren Sie Ihre Prozesse für die Zementherstellung
Reduzieren Sie die Produktabweichungen, verlängern Sie die Nutzungsdauer des Abbaustandorts und erfüllen Sie Kontrollanforderungen. Thermo Fisher Scientific bietet ein umfangreiches Sortiment von Geräten, Anlagen und Software, mit denen Zementhersteller die Qualität ihrer Produkte weiter erhöhen, die Effizienz ihrer Anlagen steigern, die Produktionskosten senken und ihre Produktionsstraßen sicherer und sauberer halten können.
Mithilfe der Thermo Scientific™ Online-Elementanalysatoren kann die konsistente Qualität der Rohstoffe sichergestellt werden. Diese Analysatoren können direkt in ein neues oder bereits vorhandenes Förderband integriert werden und ermitteln die Elementzusammensetzung aller auf dem Band transportierten Rohstoffe. Kombiniert mit RAMOS (Raw Mix Optimization Software) oder PREBOS (PREBlending Optimization Software) ermöglichen sie eine hochfrequente, optimale Mischdosierung bei gleichzeitiger Erfüllung der Qualitätskontrollanforderungen und sorgen für konsistente Zusammensetzung, minimale Variabilität und eine Verbesserung der Brennofeneffizienz.
Die Thermo Scientific Geräte für Röntgen-Fluoreszenzanalyse (RFA) und Röntgendiffraktion (XRD) liefern wichtige Labordaten zu den Rohmaterialien und zum Prozess und tragen dazu bei, Anforderungen an die Produktqualität zu erfüllen und die Prozesseffizienz zu steigern. Thermo Scientific AccuLINK™ verbindet einen Thermo Scientific Online-Elementanalysator mit einem laborbasierten Thermo Scientific RFA-Elementanalysator, indem es die beiden Geräte durch automatisierte Kalibrierungen des Online-Geräts miteinander abgleicht.
Die Thermo Scientific Gasanalysegeräte für kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (Continuous Emissions Monitoring Systems, CEMS) und Prozessgasanalyse tragen dazu bei, Anforderungen an die Luftqualität zu erfüllen und die Prozesseffizienz zu steigern.  
Wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter
Kurzlinks
Empfohlene Lösungen für die Zementherstellung
Produkte für die Zementherstellung
Erzielen Sie Konsistenz im Bestand und in der Gemischzusammensetzung der Rohmaterialien sowie eine höhere Brennofeneffizienz. Der Thermo Scientific™ CB Omni™ Fusion Online-Elementanalysator analysiert kontinuierlich die chemische Zusammensetzung des gesamten Rohmaterialflusses auf dem Förderband mittels Gamma-Neutronen-Aktivierungsanalyse (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, PGNAA) oder gepulster schneller thermischer Neutronenaktivierung (Pulsed Fast Thermal Neutron Activation, PFTNA).
AccuLINK Software Package
Sorgen Sie dafür, dass der Online-Analysator mit maximaler Genauigkeit arbeitet. Das Thermo Scientific™ AccuLINK Softwarepaket verbindet zwei führende Zementprodukte: die ARL Serie der RFA-Laboranalysatoren und die CB Omni Familie der Online-Elementanalysatoren mit PGNAA für die Zementanalyse. So können Sie die Daten beider Systeme vergleichen und höchste Betriebseffizienz gewährleisten.
Verbesserung des Lagerbestands und der Kontrolle der Rohstoffgemische mittels PGNAA und PFTNA
Verbesserung des Lagerbestands und der Kontrolle der Rohstoffgemische mittels PGNAA und PFTNA
Zementrohmaterialien erfordern eine sorgfältige Überwachung und Kontrolle, um die Prozesseffizienz, den optimalen Betrieb des Brennofens und die Klinkerqualität sicherzustellen. Abweichungen in der Rohmaterialqualität und schlecht gemischte Materialien wirken sich negativ auf den Prozess aus, von der Vorwärmung über den Ofen und bis hin zum Mahlvorgang.
Je variabler das Rohmaterial im Vorschub des Brennofens ist, desto mehr Brennstoff wird im Ofen benötigt, um eine adäquate Reaktion der Rohmaterialien zu den richtigen Klinkerphasen zu ermöglichen. Noch wichtiger, das Potenzial zur „Überreaktion“ der Rohstoffe und Erzeugung von schwerer zu mahlendem Klinker nimmt mit höherem Brennstoffverbrauch zu.  Wenn die Zusammensetzung des Rohmaterials unbekannt oder fraglich ist, werden unter Umständen sowohl Brennstoff als auch Energie und Rohmaterial verschwendet, und Qualitätsziele werden verfehlt.
Cross-Belt-Online-Analysatoren, die sich der Gamma-Neutronen-Aktivierungsanalyse (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, PGNAA) oder gepulster schneller thermischer Neutronenaktivierung (Pulsed Fast Thermal Neutron Activation, PFTNA) bedienen, können in die Förderlinie integriert werden, wo sie den gesamten Materialfluss in Echtzeit analysieren. Diese Technologien bieten tiefe Prozesseinblicke, indem sie das gesamte Materialvolumen auf dem Förderband mit hoher Analysegeschwindigkeit messen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für die Zusammensetzungskontrolle der Bestände und die kontinuierliche Rohstoffmischung und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Brennofens.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur PGNAA- und PFTNA-Technologie.
Videos im Blickpunkt: CB Omni Fusion Online-Elementanalysator
Ähnliche Geräte für das Wiegen von Schüttgut
Ähnliche Produkte für die Dichte- und Füllstandsmessung
Ähnliche Produkte für Zementwerkemissionen
belt scale selection guide
Förderbandwaagen bilden einen wichtigen Bestandteil von Schüttgut-Handlingsystemen im Bergbau. Ein Bandwaagensystem überwacht den Produktionsdurchsatz und Bestand oder regelt die Produktverladung und liefert dabei wichtige Informationen für ein effektives Management und den effizienten Betrieb Ihres Werks. Bei der Auswahl eines Bandwaagensystems gibt es viele Möglichkeiten. Woher wissen Sie, welche die richtige für Ihre Anwendung ist?
Verwenden Sie unsere Auswahlhilfe für Bandwaagen
Leistung und Kalibrierung des Zement-Online-Analysators
Empfohlenes Webinar Leistung und Kalibrierung des Zement-Online-Analysators
Im Webinar Cement Online Analyzer Performance and Calibration erhalten Sie einen umfassenden Einblick in den kombinierten Einsatz der Gamma-Neutronen-Aktivierungsanalyse (PGNAA) und der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) für eine konstante Zusammensetzung der Rohmaterialien im Vorschub zum Brennofen, für höhere Durchsätze, optimierte Prozesse und umfassendere Analysen.
Aufgezeichnetes Webinar anschauen