Search
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)において、精度の高い分析結果を安定して得るためには、装置の基本原理の理解に加え、適切な検出器の選定やトラブルへの対応力が不可欠です。
本ページでは、HPLCの基礎知識から、高度な分析を支える分析技術までを視覚的に学べる動画コンテンツをご紹介します。HPLCの概要や原理、現場で役立つトラブルシューティングに加え、CADその原理から分析条件の最適化、逆グラジエントのコツにいたるまで、詳しく解説します。動画ならではの視覚的な説明により、マニュアルでは理解しにくい装置内部の挙動や操作フローも直感的に把握できます。
なお、e-learning動画は無料でご視聴いただけます。下表の「タイトル」をクリックすると登録画面が表示されますので、お手続きをお願いいたします。個人のスキルアップや社内教育のリソースとして、ぜひご活用ください。
タイトル |
概要 |
カテゴリ |
|---|---|---|
| HPLCの基礎~高速液体クロマトグラフィーの概要と原理~ | HPLC測定を始める前に知っておきたいHPLCの装置の原理と特徴をモジュールごとに詳しく解説いたします。 (37分) | 基礎編、HPLC |
| HPLCのトラブルシューティング | 今更、人には聞けないHPLCのトラブルシューティング。HPLC測定においてよく起こるトラブルを中心にフローチャートでその原因箇所、対処方法をご紹介します。HPLCの困ったにお役立てください。(15分) | 前処理、初級 |
タイトル |
概要 |
カテゴリ |
| CADの基礎:データ採取を上手に行うために知っておきたい原理の解説 | 荷電化粒子検出器CADのパフォーマンスを最大限に発揮したデータを取得するには、その原理を理解していただく事が重要です。初めての方にも分かりやすく、詳しく原理を解説します。(20分) | 基礎編、CAD |
| CADの最適化:CADを使いこなすコツとカラムに関する解説 | 荷電化粒子検出器CADで使用できるカラムは?移動相には何を使えば感度良く検出できるか?など様々な疑問にお答えします。CADの最適化のポイントを実際のデータを交えながら、詳しくご紹介します。(15分) | CAD、最適化 |
| 荷電化粒子検出器CAD~逆グラジエントのポイントとコツ~ | 荷電化粒子検出器CADは標準試料を持たない化合物でも半定量することが出来るHPLCの検出器です。CADを用いて半定量を行うための逆グラジエント法の分析条件の作成から解析までを詳しく解説します。(20分) | 逆グラジエント法、CAD |
| 荷電化粒子検出器CADの進歩-第一世代との違い- | 荷電化粒子検出器CADの第一世代Corona CAD・Corona Plus・CAD Ultra・CAD UltraRSをご使用の方へ、進化したネブライザーや改良した温調機能による荷電化粒子検出器第二世代の特長をご紹介いたします。(10分) | 機能紹介、CAD |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。