Search
本キットは、動画と、練習用の試薬&サンプルのセットで構成されています。動画は講義動画と実習動画に分かれており、講義動画でELISAに関する基本的な知識を学んでいただくことができます。実習動画にはサンプル・スタンダードの調製方法や抗体反応、プレート洗浄などの内容が含まれており、実習動画をご覧いただきながら一緒に操作ができるように作成されています。
マイクロプレートリーダーをお持ちでない方には貸し出しいたしますので、お気軽にお試しいただくことができます。
動画と試薬&サンプルのスタンダードプランのほか、2回目以降のご利用の方のための試薬とサンプルのみのベーシックプラン、さらに、実習の際に専門スタッフによるオンライントレーニングを受けることができるプレミアムプランをご用意しました。
ご要望に応じてお好きなプランをお選びください。
※本キットは「ELISAハンズオントレーニング」の内容に準じて作成されています。
セルフトレーニングキットは、ハンズオントレーニングの内容を自主学習用に短くまとめたものです。ご参加が可能な方は、よりインタラクティブなハンズオントレーニング(当社にご来社の上、実施)にご参加いただくことを強くおすすめいたします。
7~8時間(反応時間含む)
疑似サンプルにおけるマウス IL-12の定量をELISAで実施する
1. ELISAの原理
2. ELISA実験操作について
3. ELISAキットの選び方
4. ELISAサンプル調製
5. よくあるトラブルと原因
1. 概要紹介
2. 事前準備(試薬調製)
3. スタンダードの調製
4. 疑似サンプルの調製
5. プレートウェルの使用前洗浄
6. サンプル、スタンダードの溶液の添加
7. Biotin標識Detector抗体の反応
8 .Strepavidin-HRPの反応
9. 発色基質の添加
10. 吸光度測定、結果の解析
| トレーニングプラン | セット内容 | 製品番号 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ベーシックプラン | 試薬&サンプル+プロトコル 本キットのご利用が2回目以降の方のための試薬とサンプルのみのプラン |
A40004077 | 20,000円 |
| スタンダードプラン | 試薬&サンプル+プロトコル+動画 動画と試薬&サンプルの標準的なプラン |
A40004076 | 30,000円 |
| プレミアムプラン | 試薬&サンプル+プロトコル+動画+オンライントレーニング 実習の際に専門スタッフによるオンライントレーニング付き |
A40003980 | 80,000円 |
試薬・サンプルは1回分の実習実験に必要な量が入っています。
2024年1月受注分からの新希望小売価格です。
フォームから直接ご注文の場合
代理店をご利用の場合
※動画はMicrosoft™ SharePoint™を利用してご視聴いただくことができます。特別なソフトウエアのインストールは不要です。
※インターネットに接続できる環境とデバイスが必要です。
※動画は、キットご購入時に添付されているパスコードを当社にご連絡いただき、アクティベーション処理後にご視聴いただけます。アクティベーション処理には数日かかることがあります。
オンライントレーニング(プレミアムプラン)のご購入後、ご要望を伺い、実施日を調整させていただきます。
お客さまのラボにウェブカメラ(貸し出し可)を設置いただき、弊社担当者と接続して実施します。
オンライントレーニングは実習パートのみとなりますが、講義パートのご質問にも回答します。
他社製品の使用方法についてはサポートいたしかねますのでご了承ください。
一般的な汎用実験器具(マイクロピペットなど)やプラスチック消耗品(ピペットチップ、マイクロチューブなど)はキットには含まれません。
詳しくは製品説明書(PDF)をご覧ください。
電気泳動や転写に必要な装置をお持ちでない方には貸し出しいたします。
ご希望の方はお問い合わせ先までご連絡ください。
数に限りがあるため、お待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。。
テクニカルサポート
Email : jptech@thermofisher.com
TEL :03-4520-5288 (平日9:00~17:30)