Search
EM 제품을 선택할 때 고려해야 할 여러 요소가 있습니다. 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션 및 선택된 서비스가 모두 함께 원활하게 운영되어 고객이 요구하는 획기적인 데이터 수준을 만족해야 합니다. 시스템 주변 환경 및 물리적 위치는 원하는 결과를 달성하는 데 필수 조건입니다. 약간의 변동일지라도 엄격한 시스템 사양을 벗어나게 하는 차이를 의미할 수 있습니다.
TEM의 경우 시료 홀더의 수직 진동으로 인해 초점이 변경되어 해상도가 손실됩니다. STEM 영상의 경우 수평 교란이 발생하면 영상 플래그를 유발할 수 있으며, 이로 인해 가장자리가 흐려지면서 해상도에 직접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 시스템 사양을 벗어난 온도 드리프트로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다. 초저온-TEM 실험실의 경우 습도 조절도 매우 중요합니다.
Thermo Scientific 현장 준비 서비스 포트폴리오를 통해 시스템 환경을 최적화하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 실험실에서 특정 시스템을 배치하거나 처음부터 새로운 시설을 개발하는 경우, 당사의 환경 엔지니어링 전문가에게 환경 간섭을 최소화하고 시스템 성능을 극대화하기 위한 분석 및 권장 사항을 제공받을 수 있습니다.
다음은 모든 기기에 대해 표준 사항이며 향상된 서비스와 함께 제공됩니다.
| 향상된 서비스 | 기존 시설 패키지 | 설계 & 구축 지원 패키지 |
|---|---|---|
| 현장 측정 | 최대 (3)회의 24시간 모니터링 현장 조사 | 최대 (3)회의 24시간 모니터링 현장 조사 |
| 설계 지원 & 검토 | • | |
| 건설 지원 | • | |
| 환경 전문가 지원 | • | • |
| 컨설팅 | • | • |
| 타사계약업체 지원 | • | • |
| 시정 조치 계획 | • | |
| 맞춤 CAD 도면 | • | • |
환경 요인으로 인해 발생하는 현장 상태 중단 문제 진단 및 해결 포함 항목:
새로 구축된 실험실에서 또는 처음부터 새로 시공되는 시설의 일부로 Thermo Scientific 제품 설치 시 집중적인 지원을 제공합니다. 포함 항목:
기존 시설에 Thermo Scientific 장비를 배치 및 설치하기 위한 전문가의 권장 사항과 조언을 포함합니다. 포함 항목:
측정 범위를 넓히거나 측정 길이를 늘려 필요한 중요한 환경 데이터를 얻습니다. 진동, 음압, EMI 그리고 온도 및 습도에 대한 스냅샷 또는 모니터링 측정을 선택하고 결과가 포함된 보고서를 제공합니다. 구매 요건은 다음과 같습니다.
하나의 종합 문서에 설치 및 구성 요구 사항을 포함합니다. 시스템 설치 요구 사항, 안전 규정 및 필요한 작업 영역을 반영하는 맞춤형 CAD 도면을 포함하고 있어 수행 중단을 최소화하고 시스템 성능 및 가동 시간을 최대화합니다.
Zahid Chishty, Senior Engineer 인터뷰 Zahid는 Thermo Fisher Scientific의 현장 준비 서비스에서 기대할 수 있는 사항들을 간략하게 소개합니다.
당사가 어떻게 현장 준비 서비스 팀을 통해 Helios 4 FX DualBeam 시스템의 진동 영상 왜곡의 원인을 파악하고 솔루션을 구현했는지 확인해 보십시오.