Search
Through the combination of atom-sized electron probes with high current and highly sensitive X-ray detectors, routine atomic-resolution spectroscopy is now possible with electron microscopes. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS, also abbreviated EDX or XEDS) can identify a wide range of elements due to their unique X-ray signals and is ideally suited for the differentiation of individual atoms. With this information, researchers can characterize and modify their materials at the atomic scale, providing unparalleled insight into the behavior of nanomaterials and particles.
As shown in the yttrium titanate examples on this page, individual atomic positions can be distinguished by their unambiguous chemical signal. The individual atomic columns are not only visible, but distinct from their neighbors due to their high contrast; even mixed and pure columns can be differentiated. Additionally, the EDS signal even makes it possible to detect light elements, which have been notoriously difficult to observe at these resolutions.
Such robust, high-quality results are only possible with Thermo Fisher Scientific’s unique ChemiSTEM Technology and the multi-SSD design of the Dual-X/Super-X Detection Systems. With both improved signal generation and detection, the low probe currents required for atomic-scale spatial resolution no longer pose a barrier to X-ray spectrum collection and analysis.
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
El desarrollo de baterías se realiza mediante análisis multiescala con microCT, SEM y TEM, espectroscopía Raman, XPS y visualización y análisis 3D digital. Aprenda cómo este enfoque proporciona la información estructural y química necesaria para crear mejores baterías.
A medida que la demanda de petróleo y gas continúa, existe la necesidad constante de una extracción eficiente y eficaz de hidrocarburos. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de soluciones de microscopía y espectroscopía para una gran variedad de aplicaciones de la ciencia del petróleo.
La producción eficaz de metales requiere un control preciso de las inclusiones y precipitados. Nuestras herramientas automatizadas pueden realizar varias tareas cruciales para el análisis de metales, incluyendo el recuento de nanopartículas, el análisis químico EDS y la preparación de muestras de TEM.
Los materiales tienen propiedades sustancialmente diferentes en la nanoescala y en la macroescala. Para estudiarlos, la instrumentación S/TEM se puede combinar con la espectroscopia de rayos X por dispersión de energía para obtener datos de resolución nanométrica, o incluso subnanométrica.
La microestructura polimérica determina las características y el rendimiento del material a granel. La microscopía electrónica permite un análisis exhaustivo en microescala de la morfología y composición de los polímeros para aplicaciones de control de calidad e I+D.
Las ciencias geológicas están basadas en la observación uniforme y precisa de múltiples escalas de características dentro de las muestras de roca. SEM-EDS, combinado con software de automatización, permite el análisis directo a gran escala de la composición de la textura y los minerales para la investigación de la petrología y la mineralogía.
Todos los componentes de un vehículo moderno están diseñados para garantizar la máxima seguridad, eficacia y rendimiento. La caracterización detallada de materiales de automoción con microscopía electrónica y espectroscopía informa sobre decisiones cruciales sobre procesos, mejoras de productos y nuevos materiales.
Los catalizadores son cruciales para la mayoría de los procesos industriales modernos. Su eficacia depende de la composición microscópica y la morfología de las partículas catalíticas; EM con EDS es ideal para estudiar estas propiedades.
To ensure optimal system performance, we provide you access to a world-class network of field service experts, technical support, and certified spare parts.