Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 53mm Specimen Containers
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 53mm Specimen Containers

Prevent bio-hazardous spills with these leak-resistant wide-mouth containers, ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadColor del tapónEtiquetaN.º por caja
021051
también denominado 02 1051
No estérilBlancoSin pestaña300/caja., ensamblado con comprimido
020180
también denominado 02 0180
No estérilBlancoSin etiqueta400/caja, embolsado por separado
021016
también denominado 02 1016
EstérilBlancoTira de temperatura con pestaña300/caja, premontado
021038
también denominado 02 1038
EstérilNaturalCon pestaña300/caja, premontado
021090
también denominado 02 1090
EstérilNaranjaCon pestaña400/caja, premontado
021102
también denominado 02 1102
No estérilBlancoSin pestaña300/caja, premontado
021104
también denominado 02 1104
No estérilNaturalSin pestaña300/caja, premontado
021105
también denominado 02 1105
No estérilAmarilloSin pestaña300/caja, premontado
021106
también denominado 02 1106
No estérilBlancoTira de temperatura con pestaña300/caja, premontado
021140
también denominado 02 1140
No estérilNaturalSin etiqueta300/caja, premontado
021181
también denominado 02 1181
No estérilBlancoSin etiqueta300/caja, embolsado por separado
Número de catálogo 021051
también denominado 02 1051
Precio (CLP)
-
Esterilidad:
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Etiqueta:
Sin pestaña
N.º por caja:
300/caja., ensamblado con comprimido

Prevent bio-hazardous spills with the proprietary, all plastic, leak-resistant seal of Thermo Scientific™ Samco™ Wide-Mouth Bio-Tite™ 90mL (3 oz.) 53mm Specimen Containers. Wide-mouth containers are ideally suited for urine collection from women during pregnancy and for older or overweight patients. These stackable, shatter-resistant containers are manufactured from virgin polypropylene and feature the Bio-Tite™ system. They are tested at varying pressures, making them ideal for use in various transport systems.

Features:

  • Bio-Tite caps create leak-resistant seal for superior safety and handling
  • 90mL (3 oz.); Opening: 53mm
  • Dual-threaded caps create improved sealing
  • Sterilized by gamma irradiation, which eliminates potential contamination
  • Top and bottom positive grip knurls are easy to grip and open using latex gloves
  • Stackable containers are easy to store, saving lab space
  • Virgin polypropylene containers allow higher clarity to see samples, and will not become brittle
  • Sterile indicator tab assures tamper evidence
  • Bilingual English and Spanish label facilitates accurate usage
Especificaciones
Capacidad (métrico)90 mL
Color del tapónBlanco
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónBio-Tite Lid
DescripciónCap and container assembled w/boric acid tablet
Diámetro (métrico)53 mm
IncluyeBoric Acid Tablet
EtiquetaSin pestaña
N.º por caja300/caja., ensamblado con comprimido
Closure IncludedSí
MaterialVirgin Polypropylene
Tipo de productoSpecimen Container with Tablet
FormaCilíndrico
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach