This product is GMP Manufactured and meets FCC and NF specifications.
Have Questions?
Número de catálogo 0262-05
Precio (MXN)
-
This product is GMP Manufactured and meets FCC and NF specifications.
This product is GMP Manufactured and meets FCC and NF specifications.
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Especificaciones
CAS7664-38-2
Nombre del producto químico o materialOrthophosphoric acid