Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™
El producto real puede variar
Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™
Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™
Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™
Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™
Thermo Scientific™

Reactivos de emparejamiento de iones Dionex™

Los reactivos de emparejamiento de iones altamente purificados se utilizan en la cromatografía iónica de fase móvil (MIPC).

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
035362Ácido octanesulfónico Dionex (OSA), 500 mL
035360Hidróxido de tetrabutilamonio Dionex (TBAOH), 500 mL
Número de catálogo 035362
Precio (CLP)
-
Descripción:
Ácido octanesulfónico Dionex (OSA), 500 mL

Los reactivos de emparejamiento de iones altamente purificados Thermo Scientific™ Dionex™ se utilizan en la cromatografía iónica de fase móvil (MIPC), que combina la cromatografía de emparejamiento de iones de fase reversa con la supresión química.

  • Se prepara mediante la disolución de productos químicos de gran pureza en >18,2 MΩ-cm de agua desionizada, que se ha analizado mediante cromatografía iónica para detectar contaminantes iónicos
  • La etiqueta del frasco indica el valor de concentración nominal solo con fines informativos. La concentración real se sitúa ±2,5 % y se ha determinado mediante uno o más de los siguientes métodos fiables de análisis: cromatografía iónica, espectrofotometría de UV (mediante el material de referencia de USP o NIST, lo que corresponda), valoración (mediante el material de referencia de NIST™) y preparación gravimétrica
  • Concentración: 0.1M

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónÁcido octanesulfónico Dionex (OSA), 500 mL
Para utilizar con (aplicación)MPIC
RiesgosCorrosivo
FuncionamientoSe usa en la cromatografía iónica de fase móvil (MIPC), combinando la cromatografía de emparejamiento de iones de fase reversa con la supresión química.
CantidadEach
Componentes estándarÁcido octanesulfónico en agua desionizada
Concentración estándar0,1 M de ± 2,5 %
AlmacenamientoTemperatura ambiente
Volumen (métrico)500 mL
TipoReactivo de emparejamiento de iones
Unit SizeEach