Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
El producto real puede variar
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™
Thermo Scientific™

Patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Dionex™

Dedique menos tiempo a preparar los patrones y más tiempo a generar resultados de cromatografía iónica con los patrones de iones Dionex para análisis rutinarios de aniones y oxihaluros.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
037159Patrón de cloruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL
303167Patrón de clorato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303168Patrón de bromato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303169Patrón de nitrito Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303170Patrón de clorato Dionex (1000 mg/l), 125 mL
303172Estándar de fosfato Dionex (1000 mg/l), 125 ml
303173Patrón de nueve aniones Dionex, 50 mL
056497Patrón de nitrato Dionex (1000 mg/l), 100 mL
037157Patrón de cinco aniones combinados Dionex, 100 mL
037158Patrón de fluoruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL
037160Patrón de sulfato Dionex (1000 mg/l), 100 mL
057590Patrón II de siete aniones combinados Dionex, 100 mL
Número de catálogo 037159
Precio (USD)
-
Descripción:
Patrón de cloruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL

Aumente su productividad y reduzca los errores de preparación de patrones con los patrones de aniones inorgánicos y oxihaluros Thermo Scientific™ Dionex™ para cromatografía iónica. Disponibles para determinaciones rutinarias de aniones y oxihaluros, estos patrones de iones simples y combinados se realizan con agua y productos químicos de alta pureza y grado de reactivo. Cada patrón es trazable según el NIST e incluye un certificado de análisis.

Aumente la productividad?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Preparación del patrón de IC fácil y práctica
  • ?non-ascii?
  • Reduzca el tiempo de preparación de patrones
  • ?non-ascii?
  • Reduzca la validación del patrón que suele llevar mucho tiempo
  • ?non-ascii?
?non-ascii?Garantice la fiabilidad de sus análisis?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Reduzca los errores de preparación de patrones
  • ?non-ascii?
  • Aumente la precisión de las cuantificaciones
  • ?non-ascii?
  • Mejore la reproducibilidad día tras día
  • ?non-ascii?
?non-ascii?La calidad que espera de Thermo Fisher Scientific?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Todos los patrones están fabricados con agua y productos químicos de alta pureza de grado reactivo (18 MΩ-cm).
  • ?non-ascii?
  • Se comprueban los patrones de iones individuales para detectar contaminación iónica
  • ?non-ascii?
  • Todos los patrones son trazables por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • ?non-ascii?
  • Cada patrón incluye un certificado de análisis
  • ?non-ascii?
?non-ascii?Garantía incondicional?non-ascii?

Su satisfacción está garantizada. Todos los patrones Thermo Scientific Dionex tienen una garantía de 90 días.

Especificaciones
DescripciónPatrón de cloruro Dionex (1000 mg/l), 100 mL
Para utilizar con (aplicación)Cromatografía iónica (IC)
FuncionamientoSe utiliza como solución estándar.
Cantidad100 mL
Componentes estándarSolución de cloruro
Concentración estándar1000 mg/l
Volumen (métrico)100 mL
TipoEstándar
Unit SizeEach 1