Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS4A-SC
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS4A-SC
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS4A-SC
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS4A-SC

Green features
Columna de intercambio aniónico de baja capacidad para la separación isocrática rápida de aniones inorgánicos, como el nitrato o el sulfato, con un eluyente de carbonato/bicarbonato sencillo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
04317550 mm4 mmPrecolumna
043125250 mm2 mmColumna de análisis
04312650 mm2 mmPrecolumna
043174250 mm4 mmColumna de análisis
Número de catálogo 043175
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Precolumna
En el caso de la separación isocrática rápida de aniones inorgánicos en aguas medioambientales, la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS4A-SC ha sido el sistema preferido durante muchos años. Se presentó en 1984 y es la columna especificada en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU. No obstante, se recomienda el uso de la columna de intercambio aniónico con eluyente de carbonato avanzada de alta capacidad Dionex IonPac AS22 para el análisis rápido de aniones inorgánicos en diversas matrices si se usan eluyentes de carbonato.
Separación isocrática rápida de aniones inorgánicos en matrices sencillas
  • Control del cumplimiento de los niveles de aniones comunes en agua potable según lo especificado en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
  • Separación de aniones inorgánicos comunes en 10 minutos en agua, alimentos y bebidas, y otras matrices de muestras diversas
  • Compatible con un gradiente de tetraborato de sodio para optimizar las separaciones complejas
  • La compatibilidad con disolventes facilita la limpieza de la columna tras el análisis de muestras con componentes hidrófobos
Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas de análisis de 4 × 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 × 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Nota: se usa con el concentrado de eluyente Dionex IonPac AS4A para garantizar una preparación del eluyente sencilla y precisa.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodo 300,0 (A) de la EPA de EE. UU.
Capacidad de columna4 µeq
Para utilizar con (aplicación)Separación de aniones inorgánicos, Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Concentrador de 4 mm, bomba de pistón único, como la bomba DQP o DXP
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedia baja
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas13 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Fase estacionariaIonPac AG4A-SC
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1