Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS12

Green features
Columna de intercambio catiónico de alta capacidad para la separación isocrática rápida de cationes inorgánicos comunes en diversas matrices.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
044001250 mm4 mmColumna de análisis
044019250 mm2 mmColumna de análisis
04400250 mm4 mmPrecolumna
04402050 mm2 mmPrecolumna
Número de catálogo 044001
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Columna de análisis
Realice una separación isocrática rápida con resultados coherentes y fiables de cationes inorgánicos comunes y alcanolaminas con la columna de intercambio catiónico Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS12. Se trata de una columna de intercambio catiónico de alta capacidad diseñada para la separación isocrática rápida de litio, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio con eluyentes de ácido metanosulfónico o sulfúrico en diversas matrices de muestras. No obstante, la columna más reciente Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS12A ofrece un mayor rendimiento y es la columna recomendada para el análisis de cationes inorgánicos.
Separación isocrática rápida de cationes inorgánicos comunes

La columna de intercambio catiónico Dionex IonPac CS12 permite la separación isocrática rápida de cationes en diversas matrices de muestras, como las de agua potable, aguas de plantas de energía, extractos de suelo, productos de digestión de ácidos, aditivos químicos, soluciones de procesos químicos, soluciones de depurador y baños de recubrimiento. No obstante, la columna Dionex IonPac CS12A aumenta el rendimiento para el análisis rápido de cationes inorgánicos y amonio en diversas matrices y es la columna recomendada para estas aplicaciones. Estas columnas son compatibles con disolventes orgánicos, a excepción de los alcoholes, para aumentar la solubilidad de los analitos, modificar la selectividad de la columna y facilitar la limpieza eficaz de la columna

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas analíticas de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna2,8 meq
Química de columnaÁcido
Entrecruzamiento55 % DVB
Caudal1,0 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Para utilizar con (equipo)Sistemas de cromatografía iónica
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas8,5 μm
Tamaño de poro60 &‌Aring;
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse eluyentes ácidos, disolventes para HPLC del 0 al 100 % y alcoholes
DisolventesCompatible con disolventes para HPLC 0-100 %. Deben evitarse los alcoholes.
Fase estacionariaResina macroporosa
Tipo de columnaColumna de análisis
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)250 mm
Unit SizeEach 1