Dionex™ IonPac™ CS15 IC-Säulen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Dionex™ IonPac™ CS15 IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ CS15 IC-Säulen
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS15 IC-Säulen

Green features
Kationenaustauschsäule mittlerer Kapazität mit einzigartiger Selektivität für die Analyse von Proben mit hohen Ammonium- und niedrigen Ethanolaminverhältnissen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Säulentyp
05225650 mm2 mmVorsäule
051795250 mm4 mmAnalysesäule
05220050 mm4 mmVorsäule
052252250 mm2 mmAnalysesäule
Katalognummer 052256
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
50 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
Säulentyp:
Vorsäule
Erzielen Sie konsistente, zuverlässige Ergebnisse für die Bestimmung ungleicher Konzentrationsverhältnisse von Ethanolamin und Ammonium in unterschiedlichen Probenmatrices mit der Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS15-Kationenaustauschsäule. Dies ist eine Kationenaustauschsäule mittlerer Kapazität mit funktionellen Carboxylaten mit Kroneetheranteil. Die Säule besitzt eine einzigartige Selektivität und ist die einzige Kationensäule auf der Basis von Karbonsäure, in der Ethanolamine vor dem Ammonium eluieren. Daher ist dies die Säule der Wahl für Proben mit hohen Ammonium- und niedrigen Ethanolaminverhältnissen.
Die Dionex IonPac CS15 Säule kann ebenfalls ungleiche Verhältnisse von Natrium und Ammonium trennen. Allerdings wird das moderne Design der Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS16 Kationenaustauschsäule für diese Anwendung empfohlen.

Einzigartige Selektivität für Ethanolamin und Ammonium in komplexen Matrizen
  • Für die Bestimmung von Ethanolaminspuren in hohen Ammoniumkonzentrationen in komplexen Proben entwickelte Kationenaustauschsäule mittlerer Kapazität
  • Auch ideal für die Bestimmung von Natriumspuren in mit Amin behandeltem Kühlwasser mit einer Auflösung von Ammonium- und Natriumverhältnissen von bis zu 8.000:1 geeignet
  • Bestimmung von geringer Kationenkonzentration in Matrizen mit hohen Kaliumkonzentrationen
  • Matrizen umfassen Umweltwasser, Kraftwerkabwässer, die mit Ammonium, Morpholin oder Ethanolamin behandelt wurden, chemische Zusatzstoffe, chemische Prozesslösungen, Waschlösungen, Galvanikbäder, industrielle Lösungsmittel und Bodenmatrizen
  • Maximale Peakeffizienzen bei einer optimierten Betriebstemperatur von 40 °C
  • Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln (mit Ausnahme von Alkoholen) zur Verbesserung der Löslichkeit von Analyten, Modifizierung der Säulenselektivität und effektiven Reinigung der Säule
In mehreren Formaten für hohe Anwendungsflexibilität erhältlich
  • 4 x 250 mm-, 2 x 250 mm-Analysesäulen
  • 4 x 50 mm-, 2 x 50 mm-Vorsäulen
  • Längere 250 mm-Säulen ermöglichen Trennungen mit höherer Auflösung von komplexeren Probenmatrizen
  • Säulen mit kleinerem Innendurchmesser bieten eine höhere Masseempfindlichkeit, verbrauchen weniger Eluenten und Reagenzien und senken die Betriebskosten
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenchemieSauer
Zur Verwendung mit (Anwendung)Kationenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte)CSRS-ULTRA
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
HydrophobizitätMittel
Max. Druck4000 psi (275 bar)
Partikelgröße8,5 μm
MengeEach 1
LösungsmittelkompatibilitätSaure Eluenten, 0 bis 100 % Acetonitril, Alkohole sollten gemieden werden
Stationäre PhaseIonPac CG15
SäulentypVorsäule
Durchmesser (metrisch)2 mm
FormatMicrobore
Länge (metrisch)50 mm
Unit SizeEach 1