Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS19

Green features
Mida el nivel de trazas de bromato y otros oxihaluros en agua potable, aguas subterráneas, aguas residuales y otras matrices de muestras diversas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
06288750 mm4 mmPrecolumna
062885250 mm4 mmColumna de análisis
062886250 mm2 mmColumna de análisis
06288850 mm2 mmPrecolumna
072064250 mm0,4 mmColumna de análisis
07206550 mm0,4 mmPrecolumna
Número de catálogo 062887
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo de columna:
Precolumna

Mida los niveles de trazas de bromato y otros oxihaluros en agua potable, aguas subterráneas, aguas residuales y otras matrices de muestras diversas con las precolumnas y las columnas de análisis capilares Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS19. Esta columna se ha diseñado especialmente y se recomienda para la determinación de trazas de bromato, un subproducto tóxico de la desinfección con ozono. La capacidad y selectividad altas de esta columna facilitan la determinación de bajos niveles de bromato en agua potable (μg/l). Las columnas Dionex IonPac AS19 cumplen los requisitos de rendimiento de los métodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.

Reducción de los costes operativos con nuestra nueva columna capilar

La columna capilar Dionex IonPac AS19 se empaqueta con el mismo material usado para la versión de calibre estándar equivalente (con el mismo rendimiento que una columna de 4 mm), pero solo requiere una centésima del caudal de eluyente. El formato capilar ofrece la ventaja de una reducción considerable del consumo de eluyente, lo que permite disminuir los costes operativos.

Excelente rendimiento cromatográfico
  • Alta capacidad: 240µeq por columna (4 x 250 mm)
  • Funcionamiento a temperatura ambiente o a una temperatura elevada y optimización de la selectividad de la columna para 30 °C
  • Compatibilidad con disolventes orgánicos
  • Señal de bajo fondo y aumento de la sensibilidad del analito con Thermo Scientific™
  • Supresor autorregenerador Dionex™ Anion (ASRS™ 300) y un sistema Reagent-Free™ (RFIC™)
  • Análisis de una amplia variedad de oxihaluros y aniones inorgánicos
  • Oxihaluros y aniones orgánicos comunes, como fluoruro, clorito, bromato, cloruro, nitrito, bromuro, clorato, nitrato, fosfato y sulfato en agua potables, aguas subterráneas, aguas residuales y otras matrices de muestras diversas.
  • Análisis de la mayoría de las muestras de agua potable sin necesidad de un tratamiento o una concentración previos.
  • Ideal en combinación con un sistema de cromatografía iónica sin reactivos Reagent-Free™ (RFIC™) para la generación automática de eluyente
Diseño para la detección de trazas de bromato

La aplicación clave de esta columna es la determinación de trazas de bromato en matrices de agua potable mediante un gradiente de hidróxido de potasio con detección de conductividad con supresión. La selectividad de esta columna garantiza la cuantificación del bromato en concentraciones bajas (µg/l) mediante la detección de conductividad con supresión incluso en el caso de concentraciones muy altas de cloruro, sulfato y carbonato.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación)Analysis of Trace Bromate in Drinking Water, Intercambio aniónico, Análisis de trazas de bromato en agua potable
Para utilizar con (equipo)Bombas de pistón único
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)4 mm
FormatoCalibre estándar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1