Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS7
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS7
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS7
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS7

Green features
Separe una amplia variedad de aniones polivalentes, incluido el cromo hexavalente, según el método 218.6 de la EPA de EE. UU. con esta columna de intercambio aniónico selectiva de hidróxido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
06309950 mm2 mmPrecolumna
035393250 mm4 mmColumna de análisis
063097250 mm2 mmColumna de análisis
03539450 mm4 mmPrecolumna
Número de catálogo 063099
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tipo de columna:
Precolumna
La columna de intercambio aniónico Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS7 ofrece excelentes resultados para la separación de una amplia variedad de aniones polivalentes, como los polifosfatos, los polifosfonatos y otras sustancias polivalentes complejas. Esta columna incluye un empaquetado de polímero para maximizar el rendimiento de la separación de compuestos iónicos y polares, lo que ofrece altos niveles de velocidad, eficacia y capacidad de carga con valores de contrapresión moderados. No obstante, se recomienda el uso de la columna Dionex IonPac AS16 más reciente para la determinación de polifosfatos.
Análisis de aniones polivalentes y sustancias quelantes en diversas matrices
  • Analice cromo hexavalente en matrices medioambientales de acuerdo con el método 218.6 de la EPA de EE. UU.
  • Separación de aniones polivalentes y sustancias quelantes en matrices de muestras complejas mediante un reactivo postcolumna y detección de UV
  • Determinación de cianuro, sulfuro y yoduro en matrices de fuerza iónica alta mediante detección amperométrica
  • Uso típico con reactivos postcolumna para la detección fotométrica
  • Capacidad de intercambio de iones aniónico y catiónico
  • Compatible con una amplia variedad de eluyentes y detectores para garantizar la sensibilidad y selectividad del análisis
Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas de análisis de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodo 218.6 de la EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación)Separación de aniones polivalentes y agentes quelantes en matrices de muestras complejas
Para utilizar con (equipo)Eluyente y detector
Características ecológicasFSC
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas10 μm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventepH 0 a 14
Fase estacionariaIonPac AS7
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach