Search
Die Thermo Scientific™ Dionex™ Kits für vorbeugende Pumpenwartung enthalten die Ersatzteile, die für die empfohlene jährliche Pumpenwartung Ihres Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™ Systems erforderlich sind.
| Katalognummer | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|
| 075038 | ICS-5000 Analysepumpen |
| 075039 | ICS-5000+/ICS-6000 Kapillarpumpen |
| 075970 | ICS-5000+/ICS-6000 Analysepumpen |
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ Pumpenkits zur vorbeugenden Wartung, um die empfohlene jährliche Pumpenwartung an Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™ Systemen durchzuführen. Die Kits enthalten alle für die Pumpenwartung erforderlichen Ersatzteile.