Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS19-4 μm
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS19-4 μm
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS19-4 μm
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS19-4 μm

Green features
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de cationes inorgánicos comunes, aminas polares de pequeño tamaño y aminas polivalentes con esta columna de intercambio catiónico de gran capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
078835250 mm0,4 mmColumna de separación capilar
07884050 mm4 mmPrecolumna
078836250 mm2 mmColumna de separación
078837250 mm4 mmColumna de análisis
07883850 mm0,4 mmPrecolumna
07883950 mm2 mmPrecolumna
Número de catálogo 078835
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
0,4 mm
Tipo de columna:
Columna de separación capilar

Consiga la mejor combinación de velocidad cromatográfica y alta resolución con la nueva precolumna y columna de análisis y capilar Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19 de 4 μm. Esta columna con grupo funcional de carboxilato de gran capacidad y alta resolución proporciona una excelente resolución de cationes comunes, aminas polares de tamaño reducido y aminas polivalentes en matrices de muestras complejas, como aguas de centrales eléctricas tratadas con amonio, morfolina o etanolamina, aditivos químicos, soluciones de procesos químicos, soluciones de depurador, productos para el cuidado personal y muestras de alimentos.

En comparación con la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19, esta columna utiliza partículas de resina más pequeñas para lograr separaciones más eficaces, lo que se traduce en una integración de picos más precisa y en resultados más fiables.

Separación de máxima resolución de cationes comunes y aminas polares de tamaño reducido en diversas matrices
  • Máxima resolución, mediante el uso de pequeñas partículas de resina, de cationes comunes y aminas polares de pequeño tamaño en matrices de muestras complejas
  • Mayor eficiencia de picos y resolución de picos mejorada para lograr una integración más homogénea y resultados más fiables
  • Sencilla transferencia de aplicaciones de la columna Dionex IonPac CS19 a la columna de 4 µm debido a su selectividad similar
  • Fácil separación de gradientes de aminas polares de pequeño tamaño (incluidas las alcanolaminas y las metilaminas) y aminas polivalentes y moderadamente hidrófobas (incluidas las aminas biógenas y las diaminas de alquilos)
  • Alta capacidad que facilita la inyección de muestras más concentradas sin sobrecarga de columna ni ensanchamiento de picos
  • Compatible con cantidades moderadas de disolventes orgánicos, salvo los alcoholes, a fin de mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y facilitar una limpieza eficaz de la columna
Úsela con sistemas de IC de alta presión
Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi. Se necesita un sistema de IC de alta presión, como el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema de HPIC capilar Dionex ICS-4000 para utilizar esta columna en condiciones normales y aprovechar sus caudales elevados y sus tiempos de procesamiento más cortos.

Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores
La columna capilar Dionex IonPac CS19 de 4 µm proporciona el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac CS19 de 4 µm, ya que está rellena con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones

  • Columnas analíticas de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Columna capilar de 0,4 x 250 mm, columna de protección capilar de 0,4 x 50 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna24 µeq
Construcción de columnaPEEK con conexiones de extremo de tipo empalme roscado 10-32. Todos los componentes son no metálicos.
Entrecruzamiento55% DVB
Caudal13 μl/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Grupo de intercambio iónicoÁcido carboxílico injertado
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas4 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse eluyentes ácidos (pH 0-7), disolventes para HPLC 10 %, alcoholes
DisolventesDeben evitarse disolventes para HPLC al 10 % y alcoholes.
Fase estacionariaIonPac CS19-4µm
Tipo de columnaColumna de separación capilar
Diámetro (métrico)0,4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)250 mm
pHDesde 0 hasta 7
Unit SizeEach 1