Dionex™ IonPac™ CS16-4μm und CS16-Fast-4μm, IC-Säulen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS16-4μm und CS16-Fast-4μm, IC-Säulen

Green features
Analysieren Sie mit diesen Kationenaustauschsäulen mit sehr hoher Kapazität ungleiche Konzentrationsverhältnisse von nah-eluierenden Kationen wie Natrium und Ammonium.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)SäulenkapazitätFlussrate
08858550 mm4 mm1070 µeq0,64 bis 1,0 ml/min
088582250 mm2 mm1340 µeq0,16 bis 0,25 ml/min
08858350 mm2 mm270 µeq0,16 bis 0,25 ml/min
088584250 mm4 mm5370 µeq0,64 bis 1,0 ml/min
088599150 mm4 mm3220 µeq0,64 bis 1,0 ml/min
08860030 mm4 mm650 µeq0,64 bis 1,0 ml/min
088601150 mm2 mm800 µeq0,16 bis 0,25 ml/min
08860230 mm2 mm160 µeq0,16 bis 0,25 ml/min
088615250 mm0,4 mm50 µeq0,006 bis 0,010 ml/min
08861650 mm0,4 mm10 µeq0,006 bis 0,010 ml/min
Katalognummer 088585
Preis (EUR)
780,00
Each 1
Länge (metrisch):
50 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Säulenkapazität:
1070 µeq
Flussrate:
0,64 bis 1,0 ml/min
Preis (EUR)
780,00
Each 1

Analysieren Sie verschiedene Konzentrationsverhältnisse von bis zu 10.000:1 von nah-eluierenden Kationen wie Ammonium und Natrium mit Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS-16-4μm und CS16-Fast-4μm Säulen. Diese Säule mit hoher Kapazität wurde speziell für die Analyse von Kationen in verschiedenen Konzentrationsverhältnissen entwickelt und kombiniert die Selektivität der Dionex IonPac CS16-Säule mit schnellen, hochauflösenden Trennungen. Im Vergleich zur Dionex IonPac CS16-Säule verwenden die neuen Dionex IonPac CS16-4μm und CS16-Fast-4μm Säulen kleinere Harzpartikel für effizientere Trennungen, die zu schnelleren Laufzeiten, genauerer Peak-Integration und zuverlässigeren Ergebnissen führen.

Höchste Trennungsauflösung von Ammonium und Natrium bei ungleichen Konzentrationverhältnissen von bis zu 10.000:1 in unterschiedlichen Matrices
  • Empfohlen für Spuren von Ammonium in hohen Konzentrationen von Natrium ohne Probenvorbehandlung
  • Empfohlen für Spuren von Natrium in hohen Konzentrationen von Ammonium ohne Probenvorbehandlung
  • Verwenden Sie die 250 mm Dionex IonPac CS16-4µm für komplexe Matrices
  • Verwenden Sie die 150 mm Dionex IonPac CS16-Fast-4µm für schnellere Analysen in einfachen Matrices.
  • Einfache Übertragung von Anwendungen von der Dionex IonPac CS16-Säule auf die 4-µm-Säulen aufgrund der ähnlichen Selektivität
  • Hohe Kapazität erleichtert die Injektion von stärker konzentrierten Proben ohne Säulenüberlastung oder Peak-Verbreiterung
  • Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln (mit Ausnahme von Alkoholen) zur Verbesserung der Löslichkeit von Analyten, Modifizierung der Säulenselektivität oder effektiven Reinigung der Säule
Verwendung mit einem Hochdruck-IC-System

Die höhere Auflösung wird durch den Einsatz kleinerer Harzpartikel erzielt, die einen Säulen-Gegendruck von über 3.000 psi bei Standardflussraten erzeugen. Ein Hochdruck-IC-System wie das Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ oder das Thermo Scientific Dionex ICS-4000 HPIC Kapillarsystem ist erforderlich, um diese Säule unter Standardbedingungen in Betrieb zu nehmen und von hohen Flussraten und schnelleren Laufzeiten zu profitieren.

Senkung der Betriebskosten durch geringeren Eluentenbedarf

Die Dionex IonPac CS-16-4µm Säule und die IonPac CS-Fast-4µm Kapillarsäule bieten die gleiche Leistung wie die Dionex IonPac CS-16-4µm Säulen mit Standardbohrung und Mikrobohrung, da sie mit dem gleichen Material gepackt sind. Die Betriebskosten werden verringert, da das Kapillarsystem mit nur 1 % der Eluenten-Flussrate des Systems mit Standardbohrung arbeitet, wodurch weniger Eluent verbraucht und weniger Abfall produziert wird.

In mehreren Formaten für hohe Anwendungsflexibilität erhältlich
  • 4 x 250 mm, 4 x 150 mm, 2 x 250 mm und 2 x 150 mm Analysesäulen
  • 4 x 50 mm, 4 x 30 mm, 2 x 50 mm und 2 x 30 mm analytische Vorsäulen
  • 0,4 x 250 mm und 0,4 x 150 mm Kapillarsäulen
  • 0,4 x 50 mm und 0,4 x 35 mm kapillare Vorsäulen
  • Längere 250-mm-Säulen ermöglichen Trennungen mit höherer Auflösung von komplexeren Probenmatrices
  • Kürzere 150-mm-Säulen ermöglichen schnellere Analysen einfacher Matrices
  • Säulen mit kleinerem Innendurchmesser bieten eine höhere Massenempfindlichkeit, sparsamen Umgang mit Eluenten und Reagenzien sowie niedrigere Betriebskosten
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität1070 µeq
SäulenchemieSauer
SäulenkonstruktionPEEK
Quervernetzt55 % DVB
Flussrate0,64 bis 1,0 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung)Kationenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte)Dionex IonPac CS16-4µm, Standardbohrungs-Trennsäule
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
HydrophobizitätMittel
IonenaustauschgruppeCarbonsäure
Max. Druck5000 psi (345 bar)
VerpackungsmaterialEthylvinylbenzol/Divinylbenzol
Partikelgröße4 µm
MengeEach 1
LösungsmittelkompatibilitätSaure Eluenten (pH 0 bis 7), 0 bis 100 % Acetonitril, 0 bis 100 % Aceton, Alkohole sollten nicht verwendet werden
Stationäre PhaseIonPac CG16-4µm
SäulentypVorsäule
Durchmesser (metrisch)4 mm
FormatStandardbohrung
Länge (metrisch)50 mm
Unit SizeEach 1