Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16-4 μm y CS16-Fast-4 μm
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ CS16-4 μm y CS16-Fast-4 μm

Green features
Analice las proporciones de concentración dispares de cationes de elución cercana, como el sodio y el amonio, con estas columnas de intercambio catiónico de muy alta capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Capacidad de columnaCaudal
088601150 mm2 mm800 µeqDe 0,16 a 0,25 mL/min
088582250 mm2 mm1340 µeqDe 0,16 a 0,25 mL/min
08858350 mm2 mm270 µeqDe 0,16 a 0,25 mL/min
088584250 mm4 mm5370 µeqDe 0,64 a 1,0 ml/min
08858550 mm4 mm1070 µeqDe 0,64 a 1,0 ml/min
088599150 mm4 mm3220 µeqDe 0,64 a 1,0 ml/min
08860030 mm4 mm650 µeqDe 0,64 a 1,0 ml/min
08860230 mm2 mm160 µeqDe 0,16 a 0,25 mL/min
088615250 mm0,4 mm50 µeqDe 0,006 a 0,010 mL/min
08861650 mm0,4 mm10 µeqDe 0,006 a 0,010 mL/min
Número de catálogo 088601
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Capacidad de columna:
800 µeq
Caudal:
De 0,16 a 0,25 mL/min

Analice proporciones de concentración dispares de hasta 10 000:1 de cationes de elución cercana, como el amonio y el sodio, utilizando las columnas Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS16-4μm y CS16-Fast-4μm. Diseñada específicamente para el análisis de cationes con diversas proporciones de concentración, esta columna de alta capacidad combina la selectividad de la columna Dionex IonPac CS16 con separaciones rápidas y de alta resolución. En comparación con la columna Dionex IonPac CS16, las nuevas columnas Dionex IonPac CS16-4μm y CS16-Fast-4μm utilizan partículas de resina más pequeñas para lograr separaciones más eficaces, lo que se traduce en tiempos de procesamiento más cortos, una integración de picos más precisa y resultados más fiables.

Separación de mayor resolución de amonio y sodio en los ratios de concentración dispar hasta 10 000:1 en matrices diversas
  • Se recomienda para el amonio a nivel de traza en altas concentraciones de sodio sin pretratamiento de muestras
  • Se recomienda para el sodio a nivel de traza en altas concentraciones de amonio sin pretratamiento de muestras
  • Utilice el Dionex IonPac CS16-4µm de 250 mm para matrices complejas
  • Utilice el Dionex IonPac CS16-Fast-4µm de 150 mm para realizar análisis más rápidos en matrices sencillas.
  • Sencilla transferencia de aplicaciones de la columna Dionex IonPac CS16 a la columna de 4 µm debido a su selectividad similar
  • Alta capacidad que facilita la inyección de muestras más concentradas sin sobrecarga de columna ni ensanchamiento de picos
  • Compatible con disolventes orgánicos, a excepción de los alcoholes, para aumentar la solubilidad de los analitos, modificar la selectividad de la columna y facilitar la limpieza eficaz de la columna
Uso con sistemas de IC de alta presión

Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi con velocidades de caudal estándares. Se necesita un sistema de IC de alta presión, como el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema de HPIC capilar Thermo Scientific Dionex ICS-4000 para utilizar esta columna en condiciones normales y aprovechar sus caudales elevados y sus tiempos de procesamiento más cortos.

Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores

Las columnas capilares Dionex IonPac CS16-4 µm y IonPac CS16-Fast-4 µm ofrecen el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac CS16-4 µm, ya que están rellenas con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.

Varios formatos disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones
  • Columnas de análisis de 4 x 250 mm, 4 x 150 mm, 2 x 250 mm y 2 x 150 mm
  • Precolumnas de análisis de 4 x 50 mm, 4 x 30 mm, 2 x 50 mm, and 2 x 30 mm
  • Columnas capilares de 0,4 x 250 mm y 0,4 x 150 mm
  • Precolumnas capilares de 0,4 x 50 mm y 0,4 x 35 mm
  • Las columnas más largas de 250 mm facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Las columnas de 150 mm más cortas proporcionan análisis más rápidos de matrices simples
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna800 µeq
Química de columnaÁcido
Construcción de columnaPEEK
Entrecruzamiento55 % DVB
CaudalDe 0,16 a 0,25 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio catiónico
Para utilizar con (equipo)Precolumna Dionex IonPac CS16-Fast-4µm de microcalibre
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Grupo de intercambio iónicoÁcido carboxílico
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas4 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDeben evitarse eluyentes ácidos (pH 0 a 7), acetonitrilo de 0 a 100 %, acetona de 0 a 100 %, alcoholes
Fase estacionariaIonPac CS16-4 µm
Tipo de columnaColumna de separación
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)150 mm
Unit SizeEach 1