Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS28-Fast-4μm
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS28-Fast-4μm

Green features
Obtenga una alta eficacia y rapidez a partir de estas columnas de partículas de 4 μm para el análisis de trazas de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
088751150 mm0,4 mm
08875235 mm0,4 mm
088749150 mm2 mm
08875030 mm2 mm
088747150 mm4 mm
08874830 mm4 mm
Número de catálogo 088751
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
0,4 mm

Analice los aniones inorgánicos de traza y los ácidos orgánicos de bajo peso molecular mediante las columnas de cromatografía iónica (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS28-Fast-4μm. Esta columna, diseñada específicamente para el análisis de nivel de traza de agua de alta pureza de los sectores de semiconductores y energía, combina la selectividad de la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS15 con separaciones rápidas, de alta eficacia y de alta resolución. Las columnas Dionex IonPac AS28-Fast-4 μm utilizan partículas de resina de menor tamaño de 4 μm para separaciones más eficaces, lo que produce una integración de picos más precisa y resultados más fiables.

Aplicaciones para las columnas para IC Dionex IonPac AS28-Fast-4 µm
  • Separación de aniones comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular
  • Para matrices de agua de alta pureza y matrices complejas, incluidas muestras químicas y petroquímicas
  • Compatible con disolventes orgánicos para aumentar la solubilidad de los analitos, modificar la selectividad de la columna y facilitar la limpieza eficaz de la columna

Rendimiento superior
  • Mayor eficacia y resolución que la columna Dionex IonPac AS15
  • Sencilla transferencia de aplicaciones de la columna Dionex IonPac AS15 a la columna AS28-Fast-4 µm debido a su selectividad similar

Para su uso con un sistema IC de alta presión

Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi con velocidades de caudal estándares. Se necesita un sistema de IC de alta presión, como el Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ o el sistema de HPIC capilar Thermo Scientific Dionex ICS-4000 para utilizar esta columna en condiciones normales y aprovechar sus caudales elevados y sus tiempos de procesamiento más cortos.


Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores

Las columnas capilares de Dionex IonPac AS28-Fast-4µm proporciona el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac AS28-Fast-4 µm, ya que vienen rellenas con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.


Varios formatos disponibles
  • Columnas de análisis de 4 x 150mm y 2 x 150mm
  • Precolumnas de análisis de 4 x 30 mm y 2 x 30 mm
  • Columnas capilares de 0,4 x 150 mm
  • Precolumnas capilares de 0,4 x 35mm
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico2,3 µeq
Capacidad de columna2,3 µeq
Química de columnaHidróxido
Construcción de columnaPEEK
Entrecruzamiento55 % DVB
CaudalDe 0,012 a 0,02 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Precolumna capilar Dionex IonPac AS28-Fast-4µm
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedia-alta
Grupo de intercambio iónicoIon amonio cuaternario de alcanol
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas4 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, de 0 a 100 % de acetonitrilo, metanol e isopropanol
Fase estacionariaPolímero de etilvinilbenceno supermacroporoso interligado con divinilbenceno
Diámetro (métrico)0,4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)150 mm
Unit SizeEach 1