Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 102351000
Preis (EUR)
107,65
Exklusiv online
119,00
Ersparnis 11,35 (10%)
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
107,65
Exklusiv online
119,00
Ersparnis 11,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1068-57-1
IUPAC Nameacetohydrazide
Molecular FormulaC2H6N2O
InChI KeyOFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)NN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Loss on drying(50°C, 3 h) Balance
Appearance (Form)Moist crystals and/or chunks
Assay>=94 % (on dry substance)
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only