Adenosin5'-triphosphat, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Adenosin5'-triphosphat, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Adenosin5'-triphosphat, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Adenosin5'-triphosphat, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 102800100
Preis (EUR)
143,65
Exklusiv online
159,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
143,65
Exklusiv online
159,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS34369-07-8
IUPAC Namedisodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Molecular FormulaC10H14N5Na2O13P3
InChI KeyTTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
SMILES[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
UV spectrophotometry98 to 102 % (lambda max. 259 nm, pH 7)
Water=<10.0 % (K.F.)
pH2.5 to 3.5 (5 % in water)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only