Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 104500250
Precio (EUR)
137,00
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
137,00
Each
Identificadores químicos
CAS5424-01-1
IUPAC Name3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
Molecular FormulaC5H5N3O2
InChI KeyZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=NC=CN=C1C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Yellow-green to beige
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=99.0 %
Appearance (Form)Crystalline powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only