3'-Bromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3'-Bromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3'-Bromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3'-Bromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 106581000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS2142-63-4
IUPAC Name1-(3-bromophenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H7BrO
InChI KeyJYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Refractive index1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
GC>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only