Medio CHO CD
Gibco™

Medio CHO CD

El medio CD CHO es un medio libre de proteínas, libre de suero y definido químicamente optimizado para el crecimientoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
107430291 L
107430110,5 L
Número de catálogo 10743029
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Customize this product
El medio CD CHO es un medio libre de proteínas, libre de suero y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. Con un historial demostrado de calidad durante más de 10 años, el medio CD CHO no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún hidrolisato o lisado no definido.

Cuándo utilizar el medio CD CHO
• Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
• Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).

Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™

Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
• La línea celular que está utilizando es una línea celular CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
• Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
• Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
• La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior

Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
• Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™.
• La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad.
• Su línea de células CHO es «delicada», es decir, de difícil cultivo o adaptación.

Considere el medio CD DG44 cuando:
• Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)

Formulaciones de medios secos
Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.

Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades. Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Especificaciones
Línea de célulasCHO
Concentración1 X
Nivel de endotoxinasBajo
FormatoFrasco
Antibióticos incluidosSin antibióticos
Línea de productosGibco
Tipo de productoMedio CHO CD
Cantidad1 L
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
EspecieHámster
ClasificaciónSin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Culture TypeCultivos celulares en suspensión
FormularioLíquido
Serum LevelSin suero
Con aditivosPiruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivosSin glutamina, Sin rojo fenol, Sin timidina, Sin hipoxantina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

Which serum-free medium should I select for my CHO cells?

Thermo Fisher Scientific offers multiple serum free media (SFM) and chemically defined (CD) media options for CHO cultures. For adherent cultures, CD CHO (10743-011) and CD OptiCHO medium (12681-011) are robust media; both are protein free and animal origin free (AOF). For adherent cultures, CD CHO-A (097-0182DJ) is a widely used protein free and animal origin free medium. There are other formulations available to suit other research needs; contact Technical Support for further information.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How do I adapt my cells to serum-free medium?

Cells can be adapted by Sequential or Direct Adaptation. Suggested protocols for each are below, and you can also find more information by searching "Adaptation of Cell Cultures to a Serum-Free Medium" from our website home page.

SEQUENTIAL ADAPTATION
1) Subculture the cells growing in serum-supplemented medium into a 25%:75% mixture of SFM and serum supplemented medium.
2) When the cell density is 5 x 10E5 cells/ml, subculture the cells into a 50%:50% mixture of SFM and serum supplemented medium at a cell density 2.5 x 10E5 to 3 x 10E5 cells/ml.
3) Continue to subculture after the cell density 5 x 10E5 cells/ml in gradually increasing proportions of SFM until the serum is ~0.1% with about 85% cell viability.
4) Subculture the cells into SFM with an innoculum of 2.5 x 10E5 to 3 x 10E5 cells/ml.
5) When the cell density is 1 x 10E6 to 3 x 10E6 cells/ml (4 to 6 days post planting) subculture the cells again.
6) Stock cultures of SFM adapted cells should be subcultured in SFM every 3 to 5 days when the cell density is 1 x 10E6 to 3 x 10E6 cells/ml with 90% viability.

DIRECT ADAPTATION
Some cells can be directly adapted from serum-containing medium to SFM. For direct adaptation, the cell innoculum should be 1.5 x 10E5 to 3 x 10E5 cells/ml.
Cells should be subcultured when the cell density is 1 x 10E6 to 3 x 10E6 cells/ml. Cells are fully adapted to SFM when the cell density is 2 x 10E6 to 4 x 10E6 cells/ml after 4 to 7 days in culture.
Stock cultures of cells adapted to SFM should be subcultured in SFM every 3 to 5 days when the cell density is 1 x 10E6 to 3 x 10E6 cells/ml with 90% viability.

Are there any recommendations for preventing or dispersing cell clumps in a suspension culture?

When cells meant to be grown in suspension are grown in static culture, they may form clumps. These clumps will severely limit transfection efficiency and protein expression. It is suggested that FreeStyle 293 cells in FreeStyle media and CHO-S cells in CD-CHO or CHO-SFM are grown in agitated suspension to reduce the appearance of clumps. However, if clumps do form, you can try the following protocol to select for cells that don't form clumps:

- Transfer cells into an appropriate size centrifuge tube that will hold the entire cell suspension.
- Allow cells to sit undisturbed for about 5 minutes. The time can vary depending on the specific cell line. Larger cell clumps will settle to the bottom of the tube.
- Collect cells from the upper portion of the tube to passage into a new flask.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Why is it necessary to gradually adapt the cells to serum-free medium?

Some cells, such as insect cells, are sensitive to changes in their medium. By sequentially adapting cells, the medium is changed with minimal effects on cell growth.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Does 1X CD CHO Medium contain a surfactant? Do I need to add extra surfactant for a suspension CHO culture in a shake flask?

While the full formulation for 1X CD CHO Medium is proprietary information that cannot be disclosed, we can confirm that the medium contains a surfactant and that no additional surfactant would need to be added to the medium to support your suspension CHO cells in shake flask culture.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.