N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 107802500
Preis (EUR)
45,65
Exklusiv online
50,00
Ersparnis 4,35 (9%)
Each
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,65
Exklusiv online
50,00
Ersparnis 4,35 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS109-73-9
IUPAC Namebutan-1-amine
Molecular FormulaC4H11N
InChI KeyHQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Color scale=<20 APHA
Refractive index1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only