2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 109-09-1 | C5H4ClN | 113.544 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 110015000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS109-09-1
IUPAC Name2-chloropyridine
Molecular FormulaC5H4ClN
InChI KeyOKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=CC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=98.5 %
Refractive index1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
Water=<0.2 % (K.F.)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only