You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Nuevos productos
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Reactivos bioquímicos
▸
Proteins and Derivatives
▸
Proteínas nativas y derivadas
▸
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Gibco™
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
>90% iron saturated.Suggested range for supplementation: 0.5 to 50 μg/ml.Origin:New
Zealand
Más información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
11107047
25 g
11107018
100 mg
2 opciones
Número de catálogo
11107047
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
25 g
>90% iron saturated.
Suggested range for supplementation: 0.5 to 50 μg/ml.
Origin:
New Zealand
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Línea de productos
Gibco
Cantidad
25 g
Condiciones de envío
Room Temperature
Formulario
Lyophilized
Especie
Bovine
Unit Size
Each
Contenido y almacenamiento
Store in refrigerator (2–8°C).