Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activation
Gibco™

Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activation

Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28는 인간 T 세포 활성 및 확장에 사용합니다.Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28의 장점:• Feeder cell 없이 T 세포자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)
11161D0.4 mL
11131D2 mL
11132D5 x 2 mL
카탈로그 번호 11161D
제품 가격(KRW)
266,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
295,000
할인액 29,000 (10%)
Each
부피(미터법):
0.4 mL
제품 가격(KRW)
266,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
295,000
할인액 29,000 (10%)
Each
Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28는 인간 T 세포 활성 및 확장에 사용합니다.

Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28의 장점:

• Feeder cell 없이 T 세포 활성
• 활성화된 세포가 in vivo 같은 기능 유지
• 용해성 항체 또는 mitogen의 오염없이 재현성 최대화
• 100배∼ 1,000배 T 세포 확장

Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28에 대해
Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28은 feeder cell(항원 제시 세포) 또는 항원 없이 T 세포를 활성화하고 확장하는 간편한 방법을 제공합니다. 균일한 지름 4.5 μm의 비활성 superparamagnetic bead가 항원 존재 세포와 크기가 비슷하여 anti-CD3 및 anti-CD28 항체와 공유결합을 합니다. 이 두 항체는 효율적인 T 세포 활성화와 확장에 최적화된 일차 및 공동 자극 신호를 제공합니다. 재조합 IL-2를 사용하여 T 세포군 확장을 촉진시킬 수 있고 활성화 또는 확장 후 DynaMag™ magnet을 사용하여 자기 bead를 쉽게 제거할 수 있습니다. T 세포 클론 또는 T cell line에서 항원 특이적 T 세포를 확장시키기 위해서는 Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137 사용을 권장합니다.

시작 샘플
전혈, buffy coat에서 취한 단핵세포(MNC)/말초혈 단핵세포(PBMC), 또는 CD3+ T cells, CD4+, 8+ T 세포 등의 T 세포 하위군 또는 조절 T 세포.

Downstream 응용연구
활성화된 T 세포는 활성 직후 분석할 수 있습니다(transfection/transduction 또는 TCR 신호전달, 프로테오믹스, 유전자 발현 등). T 세포를 배양물에 남겨두어 보조 T 세포 하위군 분화나 다클론/항원 특이적 T 세포 확장에 사용할 수 있습니다.

Dynabeads™ 제품에 대해 더 알아보기
• 전체 응용연구에 대한 Dynabeads™ 제품 검색.
• Dynabeads™ 분리용 magnet 검색.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포 유형T-cells
인증/적합성ISO9001 and ISO13485
클론성Monoclonal
농도4 x 10 7 Beads/mL
설명Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
용도(장비)DynaMag™ Magnet
숙주 종Mouse
분리 기술Magnetic Beads
제품라인DynaBeads
수량0.4 mL
반응성Human
규제 상태For Research Use Only
유통 기한24 months from date of manufacture
배송 조건Ambient Temperature
표면 기능성Epoxy
타겟 종Human T-cells
균일성Monosized 4.5 μm (CV <5%)
부피(미터법)0.4 mL
직경(미터법)4.5 μm
용도(애플리케이션)Activation and Expansion of T-cells
물질Magnetic Polystyrene
제품 유형Antibody Coated Bead
Unit SizeEach
구성 및 보관
DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28 is supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% HSA. Store at 2°C to 8°C.

자주 묻는 질문(FAQ)

My Dynabeads magnetic beads are not pelleting well with the magnet. Do you have any suggestions for me?

Please review the following possibilities for why your Dynabeads magnetic beads are not pelleting:

- The solution is too viscous.
- The beads have formed aggregates because of protein-protein interaction.

Try these suggestions: - Increase separation time (leave tub on magnet for 2-5 minutes)
- Add DNase I to the lysate (~0.01 mg/mL)
- Increase the Tween 20 concentration to ~0.05% of the binding and/or washing buffer.
- Add up to 20 mM beta-merecaptoethanol to the binding and/or wash buffers.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

I have a long double-stranded DNA fragment I would like to isolate. What product do you recommend?

For biotin-labled DNA that is less than 1 kb, we recommend you use Dynabeads M270 Streptavidin and MyOne C1 magnetic beads. We recommend our Dynabeads KilobaseBINDER Kit, which is designed to immobilize long (>1 kb) double-stranded DNA molecules. The KilobaseBINDER reagent consists of M-280 Streptavidin-coupled Dynabeads magnetic beads along with a patented immobilization activator in the binding solution to bind to long, biotinylated DNA molecules for isolation. Please see the following link (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/napamisc/capture-of-biotinylated-targets/immobilisation-of-long-biotinylated-dna-fragments.html) for more information in regards to long biotinylated DNA fragment isolation.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

Can I use Dynabeads magnetic beads to isolate single-stranded DNA templates?

Yes, Dynabeads magnetic beads can be used to isolate single-stranded DNA. Streptavidin Dynabeads magnetic beads can be used to target biotinylated DNA fragments, followed by denaturation of the double-stranded DNA and removal of the non-biotinylated strand. The streptavidin-coupled Dynabeads magnetic beads will not inhibit any enzymatic activity. This enables further handling and manipulation of the bead-bound DNA directly on the solid phase. Please see the following link (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/napamisc/capture-of-biotinylated-targets/preparing-single-stranded-dna-templates.html) for more information in regards to single-stranded DNA capture.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

What is the magnetic susceptibility for Dynabeads magnetic beads?

Magnetic susceptibility is a measure of how quickly the beads will migrate to the magnet. This will depend on the iron content and the character of the iron oxide. The magnetic susceptibility given for the Dynabeads magnetic beads is the mass susceptibility, given either as cgs units/g or m^3/kg (the latter being an SI unit). For ferri- and ferromagnetic substances, the magnetic mass susceptibility is dependent upon the magnetic field strength (H), as the magnetization of such substances is not a linear function of H but approaches a saturation value with increasing field. For that reason, the magnetic mass susceptibility of the Dynabeads magnetic beads is determined by a standardized procedure under fixed conditions. The magnetic mass susceptibility given in our catalog is thus the SI unit. Conversion from Gaussian (cgs, emu) units into SI units for magnetic mass susceptibility is achieved by multiplying the Gaussian factor (emu/g or cgs/g) by 4 pi x 10^-3. The resulting unit is also called the rationalized magnetic mass susceptibility, which should be distinguished from the (SI) dimensionless magnetic susceptibility unit. In general, magnetic mass susceptibility is a measure of the force (Fz) influencing an object positioned in a nonhomogenous magnetic field. The magnetic mass susceptibility of the Dynabeads magnetic beads is measured by weighing a sample, and then subjecting the sample to a magnetic field of known strength. The weight (F1) is then measured, and compared to the weight of the sample when the magnetic field is turned off (F0). The susceptibility is then calculated as K x 10^-3 = [(F1-F0) x m x 0.335 x 10^6], where K is the mass susceptibility of the sample of mass m. The susceptibility is then converted to SI units.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.

How can I determine coupling efficiency of Dynabeads magnetic beads?

There are different methods to check binding of ligands to the beads, including optical density (OD) measurement, fluorescent labeling, and radioactive labeling.

For OD measurement, you would measure the OD of the ligand before immobilization to the beads and compare it with the ligand concentration that is left in the supernatant after coating. This gives a crude measurement of how much protein has bound to the beads.

Protocol:

1.Set spectrophotometer to the right wavelength. As a blank, use the Coupling Buffer.
2.Measure the absorbance of the Pre-Coupling Solution. A further dilution may be necessary to read the absorbance, depending upon the amount of ligand added.
3.Measure the absorbance of the Post-Coupling Solution. A dilution may be necessary to read the absorbance.
4.Calculate the coupling efficiency, expressed as the % protein uptake, as follows. [(Pre-Coupling Solution x D) - (Post-Coupling Solution x D)] x 100/(Pre-Coupling Solution x D) where D = dilution factor.

For fluorescent labeling, we suggest negatively quantifying the amount of ligand bound by measuring ligand remaining in the coupling supernatant (compared to the original sample), rather than directly measuring the ligands on the beads. Add labeled ligand to the beads, and measure how much ligand is left in the supernatant (not bound to the beads). By comparing this with the total amount added in the first place, you can then calculate how much of the ligand that has been bound to the beads. Keep in mind that the Dynabeads magnetic beads are also autofluorescent, which is why direct measuring of fluorescence of the bead-bound ligands is not recommended, but rather this indirect approach. The label could be, for example, FITC/PE. Some researchers perform a direct approach with success (using a flow cytometer).

Radioactive labeling is the most sensitive method of the three, but it is also the most difficult one. It involves radioactively labeling a portion of the ligand. We use radiolabeled I-125 in tracer amounts and mix it with "cold" ligands in a known ratio before coupling. The absolute quantities for the ligand on the beads should be obtained by measuring the beads in a scintillation (gamma) counter and comparing the cpm with a standard.

Protocol:

1.Take out an appropriate amount of beads and wash the beads in 1 mL of binding buffer.
2.Pipette out desired amount of human IgG in a separate tube.
3.Mix the human IgG with I-125-labeled human IgG (30,000 - 100,000 cpm).
4.Dilute the mixture of human IgG and I-125-labeled human IgG to 100 mL in binding buffer.
5.Incubate for 30 minutes at room temperature and measure the cpm in a scintillation counter.
6.Wash the beads (with coating) four times, and measure cpm again.
The % binding is calculated by using the equation : (cpm after washing/cpm before washing)x100%.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Nucleic Acid Purification Support Center.