Grace's Insect Medium (2X), supplemented
Grace's Insect Medium (2X), supplemented
Grace's Insect Medium (2X), supplemented
Gibco™

Grace's Insect Medium (2X), supplemented

Grace's Supplemented Insect Medium은 원래 Australian Emperor Gum Moth, Antherea eucalypti의 성장을 위해 개발되었습니다. Grace's Supplemented Insect Medium은 현재 Spodeptera자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
11667037100 mL
카탈로그 번호 11667037
제품 가격(KRW)
60,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
68,000
할인액 8,000 (12%)
Each
수량:
100 mL
Customize this product
제품 가격(KRW)
60,000
온라인 행사
Ends: 30-Jun-2026
68,000
할인액 8,000 (12%)
Each
Grace's Supplemented Insect Medium은 원래 Australian Emperor Gum Moth, Antherea eucalypti의 성장을 위해 개발되었습니다. Grace's Supplemented Insect Medium은 현재 Spodeptera frugiperda 세포 Sf9 및 Sf21의 성장에 널리 사용되고 있습니다. Sf9 및 Sf21 세포는 Baculovirus 발현벡터 System(BEVS)을 이용하여 재조합 단백질을 발현하는데 일반적으로 사용됩니다. 이 2x formulation은 plaque assay 수행 시 agarose overlay에 사용하도록 만들어졌습니다. 라이프 테크놀로지스는 다양한 곤충 세포 배양 어플리케이션을 위한 옵션을 제공합니다.

Grace's Medium modification:

함유
• Lactalbumin 가수분해물
• Yeastolate
• L-glutamine
• Sodium bicarbonate

완전한 formulation을 구매할 수 있습니다. Grace's Supplemented Insect Medium 2x에는 비보충 버전에는 일반적으로 포함되지 않는 lactalbumin 가수분해물 또는 yeastolate이 포함되어 있습니다.

용도
이 제품은 연구용으로만 사용가능합니다. 치료 또는 진단 목적으로 동물이나 사람에게 사용할 수 없습니다.

cGMP 제조 품질 시스템
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium은 뉴욕 Grand Island에 소재한 cGMP 준수 시설에서 제조됩니다. 이 시설은 의료기기 제조자로 FDA에 등록되어 있으며 ISO 13485, ISO 9001 인증을 받은 기관입니다.

Grace's Supplemented Insect Medium, 2x에는 lactalbumin hydrolysate 및 yeastolate가 들어있으며 agarose overlay에 사용하기 전에 제품 설명서에 설명된 바와 같이 대개 멸균수, 소태아혈청, agarose에 희석합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포주Sf21, Sf9
세포 유형Insect Cell
제품라인Gibco
제품 유형Grace's Insect Medium
수량100 mL
배송 조건Room Temperature
형태Liquid
첨가제 포함Glutamine, Lactalbumin Hydrolysate, Yeastolate
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2-8°C. Protect from light
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 12 months from date of manufacture

자주 묻는 질문(FAQ)

What additional supplements are required in Grace's Insect Cell Culture Medium, Unsupplemented to make a "complete" formulation that will support insect cell growth?

Grace's Insect Cell Culture Medium, Unsupplemented requires addition of 3.33 g/L of lactalbumin hydrolysate and 3.33 g/L of yeastolate for the “base” growth medium. For the “complete” growth medium that will support insect cell growth, 10% fetal bovine serum must also be added. This “complete” growth medium is also referred to as TNM-FH.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What medium do you recommend to grow Sf9 or Sf21 cells for performing plaque assays?

We would recommend using our Grace's Supplemented Insect Medium (Cat. No. 11667037) or SF-900 Medium (1.3X) (Cat. No. 10967032). Grace's Supplmented Insect Media is a 2X formulation intended for use in the agarose overlay when performing the plaque assay. The media has been modified with:
- Lactalbumin hydrolysate
- Yeastolate
- L-glutamine
- Sodium bicarbonate

Please go here for the complete formulation (http://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/media-formulation.72.html). SF-900 Medium (1.3X) is a complete serum-free low protein insect cell culture medium for Sf9 and Sf21 cells, which can be used for 1% agarose overlays used for plaque assays.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.