Medio 199 (10X)
Gibco™

Medio 199 (10X)

El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad conMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
11825015500 mL
Número de catálogo 11825015
Precio (CLP)
163.296
Each
Cantidad:
500 mL
Customize this product
Precio (CLP)
163.296
Each
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.

Este M199 se ha modificado de la manera siguiente:

ConSin
• Rojo de fenol• L-glutamina
• Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
• Bicarbonato sódico

Está disponible la formulación completa.

En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. El medio 199 está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.

Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos diferentes del uso previsto podrían infringir la legislación local.

Sistema de elaboración y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El Medio 199 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un medio Gibco™ 199 idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Escocia (21180-021). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.

El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio 199 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.

Las formas concentradas del Medio 199 Gibco™ requieren la adición de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más detalles).
 Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.
Especificaciones
Línea de célulasEpitelial de rata
Tipo de célulaFibroblastos embrionarios de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Concentración10X
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productosGibco
Tipo de productoMedio 199
Cantidad500 mL
Duración de almacenamiento12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ClasificaciónOrigen animal
FormularioLíquido
EsterilidadEstéril con filtro
Con aditivosAlto contenido en glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivosSin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

How long can I keep my media after supplementing with serum?

Generally speaking, media can be used for up to three weeks after supplementation with serum. There are no formal studies to support this, but it is the rule of thumb used by our scientists.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Mammalian Cell Culture Basics Support Center.

My medium was shipped at room temperature but it is supposed to be stored refrigerated. Is it okay?

We routinely ship media that require long-term storage in the refrigerator at room temperature. We have done studies on representative media formulations to show that media can be at room temperature for up to a week without a problem.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Mammalian Cell Culture Basics Support Center.

How can I remove mycoplasma contamination from my cell culture medium?

Very often mycoplasma contamination cannot be removed from the culture so it should be discarded. You may have a unique culture that you prefer not to discard and would like to try to clean it. Ciprofloxacin and Plasmocin have reportedly been used for this application. If interested in a protocol or directions for use, check with the antibiotic supplier or published literature. Note that mycoplasma are very difficult to remove from culture and spread easily so the treated cultures should be quarantined until clear of mycoplasma, and your laboratory should be thoroughly cleaned.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

I see a decrease in growth of my culture. What should I do?

Try changing the medium or serum. Compare media formulations for differences in glucose, amino acids, and other components. Compare an old lot of serum with a new lot. Increase initial cell inoculums. Lastly, adapt cells sequentially to new medium.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

My cells are not adhering to the culture vessel. What should I do?

This can occur if cells are overly trypsinized. Trypsinize for a shorter time or use less trypsin. Mycoplasma contamination could also cause this problem. Segregate your culture and test for mycoplasma infection. Lastly, check for attachment factors in the medium.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.