Ethylendiamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Ethylendiamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Ethylendiamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethylendiamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 118420100
Preis (EUR)
235,65
Exklusiv online
262,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
235,65
Exklusiv online
262,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-15-3
IUPAC Nameethane-1,2-diamine
Molecular FormulaC2H8N2
InChI KeyPIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Water=<0.5 % (Coulometric)
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke