1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 119480500
Preis (EUR)
50,65
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 4,95 (9%)
Each
Menge:
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
50,65
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 4,95 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1493-27-2
IUPAC Name1-fluoro-2-nitrobenzene
Molecular FormulaC6H4FNO2
InChI KeyPWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear yellow to brown
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only