Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Guaiacol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 120192500
Precio (EUR)
38,70
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
38,70
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS90-05-1
IUPAC Name2-methoxyphenol
Molecular FormulaC7H8O2
InChI KeyLHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC=C1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid or crystalline mass
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Refractive index1.5420 to 1.5470 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación